Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Einweg-Temperaturlogger
Lieferant: EBRO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
620-1974EA 281 EUR InStock
620-1974
Einweg-Temperaturlogger
Daten-Logger
Dieser Datenlogger eignet sich für die einmalige Temperaturüberwachung während des Transports von pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln, Medizin und anderen temperaturempfindlichen oder verderblichen Gütern. Er verfügt über einen praktischen USB-Anschluss, eine automatische PDF-Erstellung der Messwerte und eine hohe Genauigkeit. Wenn Sie den Logger nach dem Transport an einen beliebigen PC anschließen, erhalten Sie die Messdaten ohne zusätzliche Software in einem Standard-PDF-Dokument. Der Logger kann über das kostenlose Online-Konfigurations-Tool programmiert werden.
  • Konfigurierbare obere und untere Grenzwerte mit visueller Anzeige (rote LED)
  • Wahlweise programmierbar über Software nach FDA 21 CFR Part 11: Winlog.basic
  • Keine teuren und zeitaufwändigen IQ/OQ-Verfahren mehr notwendig
Standards: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP
Lieferumfang: Wird mit einer Lithium-Knopfzelle geliefert.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge