Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
384-Well-Platten, kollagenbeschichtet
Lieferant: Corning Life Science
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CORN4690EA 2758.95 EUR InStock
CORN4690
384-Well-Platten, kollagenbeschichtet
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten Zellkulturplatten, beschichtet
PS, schwarze Platte mit transparenten Wells, kollagenbeschichtet, mit Deckel. Diese 384-Well-Platten eignen sich für Anwendungen mit hohem Durchsatz und sind mit führenden Plattenlesern kompatibel.
Bestellen
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge