Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® C18 ec
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730014.250EA 645 EUR InStock
MANA730014.250 MANA730405 MANA730259 MANA730011 MANA730404 MANA732012 705-1120 MANA730013.250 MANA730015ASP 705-1119 MANA730013ASP MANA731805 MANA730014G MANA730141 MANA730013MPS MANA731806 MANA731804 MANA730011ASP MANA730015 MANA730012MPS MANA730012G MANA738011.100M MANA730013G MANA730013 MANA730011MPS MANA730015.250 MANA730015G MANA732013
SPE columns, CHROMABOND® C18 ec
Chromatographiesäulen
CHROMABOND® C18 ec is an endcapped octadecyl modified silica phase for SPE.
  • Very nonpolar
  • Hydrophobic interactions with a wide variety of organic compounds
Suitable for nonpolar compounds as well as for aflatoxins, amphetamines, antibiotics, antiepileptics, barbiturates, caffeine, drugs, preservatives, fatty acids, nicotine, PAHs, pesticides, PCBs, heavy metals, and vitamins.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge