Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Cell culture flasks, treated, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
Nunc®
PS, sterile
  • Quick volume estimation and sample identification; includes bold printed graduationsfrom 100 to 500 mL, in 50 mL graduations and large writing patch
  • Maintains optimal sterility during growth and passage; filter cap incorporates a 0.2 µm pore size hydrophobic membrane that allows gas exchange while maintaining sterility
  • Easy to stack; prominent stacking feet on upper surface facilitate reliable stacking in incubators and under your culture hood
This total volume flasks provides a large culture area of single-layer flasks and is cell culture treated to promote cell attachment and expanded growth. Durable construction, friendly design; blow-molded, one-piece design with straight neck and molded grip notches that make this 1,900mL flask easy to hold. Non-pyrogenic.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Kapazität Verschluss Wachstumsfläche Hals VE Katalognummer Menge
1900 ml Filter 300 cm² straight 12 734-2609
1900 ml Belüftet/geschlossen 300 cm² straight 12 734-2608
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge