Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Incubating orbital shakers, MaxQ™ 4450
Lieferant: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MaxQ™
BARNSHKE4450CC-1CEEA 5259 EUR InStock
BARNSHKE4450CC-1CE BARN4450-1CE 444-0649
Incubating orbital shakers, MaxQ™ 4450
Schüttler Inkubationsschüttler
Max Q™4450 combines incubated or refrigerated temperature with an orbital shaker. The model with analogue operating system has a DC motor and variable speed control from 40 to 400 min-1, is controlled by a rotary dial. An integrated tachometer monitors and displays speed in min-1 to guarantee an accurate setting. The shaker can be used in continuous mode or the timer set from 1 to 60 minutes for time studies. Easy to read LED digital temperature display.
  • All models hold up to four one litre flasks
  • Require minimal bench space
  • Choice of two temperature ranges, 5 °C above ambient to 80 °C or 5 °C below ambient to 80 °C
  • Clear lid allows samples to be viewed without disturbing internal temperature
Models with digital operating system have solid-state DC brushless motor, variable speed control from 15 to 500 min-1, and continuous and timed operation from 0,1 up to 999,9 h or 0,1 to 99,9 min. Visual/audible signals alert user to temperature deviations. Heat unit turns off if the temperature deviates ±1 °C from set point. Shaker shut down and audible/visual alarms signal if unit operates ±10% of set speed, preventing shaker from moving along bench. Soft start feature eliminates splashing of vessel contents, wetting of flask closure, and helps prevent sudden starts and stops. Set point retention retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored. Visual/audible alarms alert you to temperature deviations. Heat turns off if temperature deviates ±1 °C of set point.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge