Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Chrom Foren 2019 – sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Plätze! Das nächste Forum findet am 17. September in Hamburg statt

Surgical masks, non woven latex free, Visma®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

BRAU6120600EA 29.9 EUR InStock
BRAU6120600
Surgical masks, non woven latex free, Visma®
Masken OP-Masken
Non woven latex-free surgical face masks - Type II.

  • Bacterial filtration efficiency (BFE) up to 98 %
  • Breathing resistance 294 Pa/mm²

Standards: EN 14683

Bestellen
 

PRODUKT

BEWERTUNG VERFASSEN

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge