Flaschen, steilbrüstig, mit Gewinde
Lieferant: MURRAY, S & CO LTD
MURRG802/05EA 77.9 EUR
MURRG802/05 MURRG802/07 MURRG802/06 MURRG802/04 MURRG802/08
Flaschen, steilbrüstig, mit Gewinde
Flaschen Glasflaschen
Flaschen, aus klarem Glas Ideal für Probenahme, Lagerung und Transport von Flüssigkeiten
  • Gute chemische und physische Eigenschaften Für die Benutzung in Anwendungsgebieten ohne hohe thermische Belastung Schraubkappen müssen separat bestellt werden