Glasbehälter, hoch
Lieferant: S Murray & Co
MURRG805/08EA 116 EUR
MURRG805/08 MURRG805/A8 MURRG805/07 MURRG805/A7 MURRG805/05 MURRG805/A5 MURRG805/03 MURRG805/A3 MURRG805/02 MURRG805/A2
Glasbehälter, hoch
Dosen Dosen, Universal
Klar- oder Braunglas, ohne Deckel
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe Temperaturbelastungen
  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen
Perfekt zum Probensammeln, Lagerung und Transport von Pulvern, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.