Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gel permeation chromatography columns, NUCLEOGEL® GPC
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MANA719412EA 1520 EUR InStock
MANA719412 MANA719413 MANA719404 MANA719409 MANA719406 MANA719410 MANA719403 MANA719414 MANA719418 MANA719411 MANA719405 MANA719402
Gel permeation chromatography columns, NUCLEOGEL® GPC
Chromatographiesäulen
Polymer based phases for size exclusion chromatography (SEC) or gel permeation chromatography (GPC) of water insoluble substances.
  • Highly crosslinked macroporous, spherical polystyrene divinylbenzene
  • Good mechanical stability
  • Eluent in column toluene
The Valco type guard column will be connected with Valco type analytical column by a short capillary.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge