Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung ist unsere Website vwr.com am Samstag, den 1. Februar 2020 von 03:00 bis 19:00 Uhr vorübergehend nicht verfügbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Reaktionsgefäße, 0,25/0,4 ml, mit Schnappdeckel, Molecular Bioproducts
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MLBP3485EA 45.2 EUR InStock
MLBP3485 MLBP3483
Reaktionsgefäße, 0,25/0,4 ml, mit Schnappdeckel, Molecular Bioproducts
Röhrchen Reaktionsgefäße
Made of LDPE (0,25 ml) or PP (0,4 ml).
  • Translucent polyethylene provides an excellent view of the sample contents
  • The smooth interior and nonwettable surface aid in complete sample removal and recovery
The specialty 0,25 ml and 0,4 ml microcentrifuge tubes are molded with an attached cap. The 0,4 ml tube is specially formulated from low-density polyethylene and can be easily cut for pellet removal.
Standards: Non sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, pyrogen and endotoxin-free.
Sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, and bioburden-free.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge