Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Gravity
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NUCLEODUR®
MANA762103.210EA 1485 EUR InStock
MANA762103.210 MANA762160.80 554-5818 MANA760086.46 MANA762160.160 MANA760076.40 MANA760080.30 MANA760071.20 MANA760082.46 MANA760084.20 554-5815 MANA760100.40 MANA761902.30 MANA760100.20 MANA762109.100 MANA760082.40 MANA761901.20 MANA762109.210 MANA760079.40 554-5822 554-5814 MANA762250.210 MANA760084.46 MANA760076.20 MANA760080.40 MANA760081.20 MANA760083.46 MANA760102.46 MANA762113.100 554-5813 554-5810 MANA760083.30 MANA761901.30 MANA760102.20 554-5809 MANA760078.46 MANA760102.40 MANA760081.30 MANA760083.20 MANA762103.100 554-5817 MANA760075.20 MANA760078.20 MANA760078.40 MANA760106.46 MANA760078.30 MANA760079.30 MANA760081.46 MANA760076.46 554-5820 MANA760102.30 MANA760076.30 MANA762113.210 MANA760081.40 554-5811 MANA760080.20 MANA760079.20 MANA760080.46 MANA760083.40 554-5819 MANA760084.40 554-5816 MANA760082.30 554-5812 MANA760079.46 MANA761902.20 MANA760100.30 MANA760100.46 MANA760082.20 554-5821 MANA760084.30
HPLC columns, NUCLEODUR® C18 Gravity
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® C18 Gravity is an octadecyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • High purity spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, multi-endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
Recommended applications are overall sophisticated analytical separations of substances such as analgesics, anti-inflammatory drugs, antidepressants as well as phytopharmaceuticals and herbicides.
Its extended pH stability, low bleed characteristics in LC-MS applications and superior base deactivation is ideal for method development and routine analyses in modern HPLC.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
VP guard columns are used for preparative VarioPrep columns with the following guard column holders:
8,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 8,0 and 10,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718251.
16,0×10 mm (Int.Ø×L) guard column for 16,0 and 21,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718256.
32,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for 32,0 and 40,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718253.
50,0×15 mm (Int.Ø×L) guard column for ≥50,0 mm (Int.Ø) preparative column with holder MANA718255.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge