Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Blood bank refrigerators
Lieferant: Thermo Scientific
Revco®
These blood bank refrigerators store whole blood and blood components.
  • Second cabinet temperature probe
  • Keyed on/off switch with setpoint security
  • Built-in chart recorder and remote alarm contacts
  • Heat-free defrost for maximum temperature uniformity
  • Scratch-resistant painted chamber and cabinet material
  • Bright LED interior lighting and optional 4 to 20 mA output
The features include microprocessor control systems, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction with adjustable levelling feet and extra-strength refrigeration compressors designed for industrial, clinical and scientific use.
The complete selection of +4 °C refrigerators feature simplified push-button alarm test functions and reliable, field-proven refrigeration systems. The forced air circulation for uniform temperature and fast door opening recovery is present.
The other features include 1” (25 mm) insulated access port, four casters for easy mobility among which front two are lockable and stainless steel, full extendable and adjustable drawers (optional shelves).
Standards: The refrigerators meet the strict AABB, ANRC and FDA requirements. DIN 58371 compliant for 326, 659 and 826 litres capacity units.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Typ VE Katalognummer Menge
Blood bank refrigerator, space saver, REB-1204V 1 REVCREB1204V
Blood bank refrigerator, upright, REB-2304V 1 REVCREB2304V
Blood bank refrigerator, upright, REB-3004V 1 REVCREB3004V
Blood bank refrigerator, undercounter, REB-404V 1 REVCREB404V
Blood bank refrigerator, upright, REB-5004V 1 REVCREB5004V
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell REB-2304V REB-5004V REB-3004V REB-404V REB-1204V
Nutzinhalt (l) 659 1447 826 133 326
Temperatur (°C) +1...+8
Luftzirkulation Belüftet
Anzeige Digital
Abtausystem Automatic
Alarm Audible and visual
Einschübe / Schubladen 6 12 6 2 5
Tür(en) 1 glass door 2 glass door 1 glass door 1 solid door 1 glass door
Türverriegelung Yes
Material Stahl
Anschlüsse 1
B×T×H innen (mm) 610×730×1470 1320×730×1470 760×730×1470 500×500×500 500×530×1320
B×T×H außen (mm) 720×910×1970 1440×910×1970 870×910×1970 610×660×850 610×740×1830
Gewicht (kg) 213 359 227 96 145
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Roll out drawers, 12, complete set for freezer 1 REVC6700
Roll out drawers, 6, complete set for freezer 6 REVC6699
Stainless steel interior, for 1447 l refrigerator 1 REVC6116
Stainless steel interior, for 659 l refrigerator 1 REVC6115
Stainless steel interior, for 826 l refrigerator 1 REVC6709
Wire shelve, epoxy coated 1 REVC6696
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge