Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Revco high performance laboratory refrigerators
Lieferant: REVCO TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
REVCREL7504VEA 7901 EUR InStock
REVCREL7504V REVCREL5004W REVCREL5004V REVCREL404V REVCREL4504W REVCREL2304V REVCREL4504V REVCREL1204V REVCREL3004V REVCRGL5004V
Revco high performance laboratory refrigerators
Kühlschränke
High performance laboratory refrigerator stores samples for clinical, industrial and scientific applications.
  • Digital electronic technology designed to simplify operation and deliver greater accuracy
  • Large, easy-to-read digital display of temperature
  • Controller battery backup system
  • High density CFC-free urethane foam insulation
These refrigerators feature a microprocessor control system, positive airflow systems, industrial-quality cabinet construction and extra-strength refrigeration compressors.
Bestellinformation: Alarm systems, temperature chart recorders and power monitors to be ordered separately.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge