Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Etikettendrucker, BBP™33
Lieferant: Brady
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BBP™
BRDY198525EA 2206 EUR InStock
116-0592 BRDY198525 116-0352 116-0330
Etikettendrucker, BBP™33
Drucker
Ein PC-basierter Drucker, der Schilder und Etiketten mit einer Breite von bis zu 101,6 mm drucken kann. Geeignet für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, für Lean/5S-Anwendungen sowie für gestanzte Etiketten für die Kabel-, Labor- oder allgemeine Kennzeichnung.
  • Einfarbiger Druck, 300 dpi, auf Endlos- und vorgestanzten Etiketten mit eingebautem Schneider
  • Der Drucker „liest“ entscheidende Informationen von den eingesetzten Kassetten und konfiguriert automatisch die richtigen Etikettenparameter in der Brady Software
  • Intuitive mehrsprachige Benutzeroberfläche, für ein Eingeben und Ausdrucken ohne Etikettenverschwendung
  • Schneller und müheloser Materialwechsel
  • Sehr große Auswahl an Etikettentypen und -materialien erhältlich
BBP™33 Drucker und Laboretiketten-Kit
Das Labor-Kit wird mit BBP™33 Schilder- und Etikettendrucker, LabelMark™ Software, 1× Rolle Polyester-Etiketten (weiß, 22,86×22,86 mm), 1× Rolle selbstlaminierenden Polyester-Etiketten (weiß, 25,40×15,24 mm) sowie 1× schwarzen Hochleistungsfarbband geliefert.
BBP™33 Drucker und CLP/GHS-Etiketten-Kit
Das CLP/GHS-Kit wird mit BBP™33 Schilder- und Etikettendrucker, MarkWare™ Software, 3× Rollen vorgedruckten CLP/GHS-Chemikalienetiketten (1 und 2 Rauten), 1× Rolle Endlos-Polyesteretiketten (57 mm×30,4 m) sowie 1× schwarzen Hochleistungsfarbband geliefert.
Bestellen
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge