Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Temperatur- und Feuchte-Logger mit Speicherkarte, Traceable®
Lieferant: VWR Collection
Traceable®
Dieser eigenständige Datenlogger zeichnet Messwerte auf einer herausnehmbaren SD-Karte auf. Der Kartenleser (im Lieferumfang enthalten) kann für einen sofortigen Bericht an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen.
  • Kartenleser mit USB-Anschluss – Keine Software zu installieren
  • Anzeige von Datum, Uhrzeit und allen Sensormesswerten
  • Minimum/Maximum-Funktion
  • Akustischer und LED-Alarm einstellbar in Schritten von 0,1 °C
  • Vierzeilige LCD-Anzeige (H: 17 mm)
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001, akkreditiert von der A2LA, rückführbar auf NIST.
Lieferumfang: Wird mit einer 256 MB-SD-Karte, einem USB-Speicherkartenleser, magnetischen Montagestreifen, VELCRO®, Wandhalterung, Labortischstütze, drei AA-Batterien, einem Adapter und einem Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Messbereich Genauigkeit Auflösung B×T×H Gewicht VE Katalognummer Menge
0…50 °C; 0 - 90% RH; –20…+50 °C ±1,0 °C; ±5,0 (20 - 85); ±7,0% RH 0,1 °C; 0,1% RH 110×91×30 mm 200 g 1 620-1965
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge