Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Purelab, Flex 2 with UV and TOC monitoring
Lieferant: ELGA LabWater
PURELAB Flex
Delivers up to 2 liters per minute of type I water
The PURELAB flex 2 uniquely combines ease of use with the accurate delivery of pure water. The flexible modular system can be configured to deliver the quality of water you need for your applications and includes UV photo-oxidation and TOC monitoring
  • Features a flexible dispense handset with a large easy-to-read display you can easily check water quality (resistivity or conductivity and TOC) and volume
  • Height adjustable dispense point glides easily up and down the central column to accommodate virtually any size of container
  • Comfortable to hold and intuitive to use with no training required
  • Precise fingertip control (like a pipette) for drop by drop dispensing or preset with larger auto volumes to speed up the regular filling of larger containers
  • Very simple and easy to set up straight out of the box
  • USB data capture to record water quality
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Purelab Flex 2, with UV and TOC monitoring 1 171-0872
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Purelab Flex 2
Speisewasser Pre-treated (RO/SDI/distilled)
Förderleistung (l/min) up to 2 l/min
Max. Arbeitsdruck (bar) 1,5
TOC-Gehalt <5 ppb
Bakterien <0,1 CFU/ml
Endotoxin <0,0001 EU/ml
RNasen 0,002 ng/ml
DNasen <20 pg/ml
B×T×H (mm) 236×374×900/1020
Gewicht (kg) 11
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge