Cavity slide
Lieferant: Karl Hecht
HECH42432010EA 9 EUR
HECH42432010
Cavity slide
Objektträger Objektträger mit Vertiefungen
This microscopy slide is made of opal glass.
  • Opal 'milk' glass
  • Frosted label
  • Marking
Suitable for blood typing.