Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Whatman™ Filter für Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen
Bei der Überwachung der Luft-, Wasser- und Bodenqualität sind genaue und zuverlässige Ergebnisse von Bedeutung. GE weiß, dass Sie sich auf uns verlassen müssen, um sicherzugehen, dass Ihr Filtrationsschritt effizient und reproduzierbar ist und die Integrität der Probe dabei erhalten bleibt. Unabhängig davon, ob Sie einen unserer Glasfaserfilter, Spritzenfilter oder ein anderes Whatman-Produkt verwenden, Sie können sich darauf verlassen, dass sich GE der Bedeutung von Qualität bewusst ist.
Wasseruntersuchungen   Luftuntersuchungen   Bodenuntersuchungen
NEUE RTU* Filter erhältlich!
*Ready-To-Use (gebrauchsfertig)
40 Jahre Erfahrung mit Umweltprobenvorbereitung und -prüfungen in 21 Minuten
Nach oben
Whatman™ Filter für Wasseruntersuchungen
Mit Whatman™ Filtern können Sie Ihre Proben gemäß den Anforderungen für Umweltwasserprüfungen untersuchen. Die folgenden Tests sind erforderlich:
  • Feststoffanalyse
  • Metallanalyse
  • Gelöste Ionen
  • Gelöste organische Kohlenstoffe
  • HPLC, UHPLC, ICP-MS
  • Mikrobiologische Analyse
Whatman™ hat spezielle Filter entwickelt, um verlässliche Ergebnisse zu gewährleisten. Jede Analyse kann problemlos durchgeführt werden, sogar wenn es sich um kritische Proben handelt.
Mit den Glasfaserfiltern 934-AH RTU beispielsweise, die bei der Lieferung bereits vorgewaschen und vorgewogen sind, können Sie bei der Analyse von Feststoffen deutlich Zeit sparen.
Die GD/XP Spritzenvorsatzfilter, mit integrierten mehrschichtigen Vorfilter und einer abschließenden 0,45 μm-Membran, ermöglichen eine einfache Filtration von schwer filtrierbaren Proben. Der Vorfilter aus Polypropylen minimiert zudem die extrahierbaren Ionen, wodurch sie sich ideal für die Metallspurenanalyse mittels ICP-MS eignen. Finden Sie heraus, wie Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP und GD/X™ sowie Mini-Uniprep Ihnen helfen können!
Kundenbericht: Whatman™ Filter zum Testen der Wasserqualität
Neu: das Sortiment an RTU (Ready-To-Use) Produkten wurde jetzt um die Filter erweitert
GF/C RTU für gelöste und suspendierte Feststoffe gemäß EN 872
934-AH RTU für flüchtige Stoffe gemäß US EPA Lab Standard Method 2540 C und D
Gebrauchsfertig: vorgewaschen, getrocknet/entzündet, gekühlt, mit Trockenmittel geschützt, gewogen auf 4 Dezimalstellen und aufbewahrt in gekennzeichneter/etikettierter Schale und etikettierter Box 
Physikalische Analyse
Die Gesamtmengen an suspendierten, gelösten und flüchtigen Feststoffen müssen mit Glasfaserfiltern bestimmt werden. Die Glasfaserfilter 934-AH RTU sind gebrauchsfertig!
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C, Whatman
Anwendung:
Filter für die Analyse der Gesamtmenge an suspendierten, gelösten und flüchtigen Feststoffen
Merkmal 1:
Retention von sehr feinen Partikeln
Merkmal 2:
Partikelgröße 1,2 µm
Standardmethodenkonformität:
EN 872
Filtername:
GF/C
Filtertyp:
Glasfaserfilter
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte 934-AH, Whatman
Anwendung:
Filter für die Analyse der Gesamtmenge an suspendierten Feststoffen
Merkmal 1:
Hohe Ladekapazität
Standardmethodenkonformität:
2540D
Filtername: 934-AH
Filtertyp: Glasfaserfilter
Neuer RTU für flüchtige Stoffe erhältlich
Glasmikrofaserfilter, 934-AH™ RTU, Whatman
Anwendung:
Filter für die Analyse der Gesamtmenge an suspendierten Feststoffen
Merkmal 1:
Gebrauchsfertig: vorgewaschen und vorgewogen
Merkmal 2:
Jede Schale mit eindeutigem Barcode
Standardmethodenkonformität:
2540D
Filtername: 934-AH RTU
Filtertyp: Glasfaserfilter
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/C RTU, Whatman
Anwendung:
Filter für die Analyse der Gesamtmenge an suspendierten, gelösten und flüchtigen Feststoffen
Merkmal 1:
Gebrauchsfertig, vorgewaschen, getrocknet, gekühlt und gewogen
Merkmal 2:
Zertifizierter Masseverlust <0,017 mg/cm2 
Standardmethodenkonformität:
EN 872
FFiltername:GF/C RTU
Filtertyp: Glasfaserfilter
Demo der Glasmikrofaserfilter, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemische Analyse
Chemische Analysen werden häufig unter Verwendung von Analysegeräten durchgeführt. Die Filtration von Wasserproben vor der Analyse ist gute Praxis, um unerwünschte Partikel aus der Analyse zu entfernen und empfindliche Geräte vor potenziell schädlichen Substanzen zu schützen.
In diesem Abschnitt finden Sie Filter für:
  • Bestimmung gelöster Schwermetalle (GD/XP™ Spritzenvorsatzfilter, Inline-Filter Polydisc™ GW und Polycap™ GW)
  • Probenvorbereitung gelöster Ionen (Anotop™ IC Spritzenvorsatzfilter)
  • Bestimmung gelöster organischer Kohlenstoffe (DOC) (Puradisc™ Aqua 30 Spritzenvorsatzfilter)
Spritzenvorsatzfilter, GD/XP™, Whatman
Anwendung:
Analyse gelöster Schwermetalle
Merkmal 1:
Für schwer zu filternde Proben
Merkmal 2:
Geeignet für die Metallspurenanalyse
Filtername:
GD/XP™
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Inline-Filter, Polydisc™ GW, Whatman
Anwendung:
Analyse gelöster Schwermetalle
Merkmal 1:
Für Grundwasserproben
Filtername:
POLYDISC™ GW
Filtertyp:
INLINE-FILTER
Kapseln für die Grundwasserprobenahme, Polycap™ GW, Whatman
Anwendung:
Analyse gelöster Schwermetalle
Merkmal 1:
Für Grundwasserproben
Filtername:
POLYCAP™ GW
Filtertyp:
INLINE-FILTER
Spritzenvorsatzfilter, Anotop™, Whatman
Anwendung:
Analyse gelöster Ionen
Merkmal 1:
Zertifizierung und Garantie für geringe Auswaschung von Anionen
Filtername:
ANOTOP™ IC
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Spritzenvorsatzfilter, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Anwendung:
Analyse gelöster organischer Kohlenstoffe
Merkmal 1:
Vorgewaschen
Filtername:
PURADISC™ AQUA 30
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
HPLC/UHPLC und andere Analyseverfahren
HPLC/UHPLC und andere Analyseverfahren
Verwenden Sie die folgenden Filter, um Ihre Geräte und Probe zu schützen:
Spritzenvorsatzfilter, SPARTAN™, Whatman
Anwendung:
Geringer Feststoffgehalt
Merkmal 1:
HPLC-zertifiziert
Filtername:
SPARTAN
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Spritzenvorsatzfilter, Puradisc™, Whatman
Anwendung:
Geringer Feststoffgehalt
Merkmal 1:
Große Auswahl von Membranen, Porengrößen und Durchmessern
Filtername:
PURADISC
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Spritzenvorsatzfilter, GD/X™, Whatman
Anwendung:
Schwer zu filternde Proben
Merkmal 1:
Mit mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter
Merkmal 2:
Drei bis sieben Mal höheres Probenvolumen als Standard-Spritzenvorsatzfilter
Filtername:
GD/X
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Spritzenvorsatzfilter, GD/XP™, Whatman
Anwendung:
Schwer zu filternde Proben
Merkmal 1:
Mit mehrschichtigen Polypropylen-Vorfilter
Merkmal 2:
Minimieren des Gehalts an extrahierbaren Ionen
Filtername:
GD/XP
Filtertyp:
SPRITZENVORSATZFILTER
Spritzenlose Filter, Mini-UniPrep™ G2
Anwendung:
HPLC/GC-Autosampler
Merkmal 1:
Komplettfilter und Autosampler-Probenfläschchen
Merkmal 2:
Mit Autosampler-Probenfläschchen aus GLAS
Filtername:
MINI-UNIPREP G2
Filtertyp:
SPRITZENLOSE FILTER
Spritzenlose Filter, Mini-UniPrep™
Anwendung:
HPLC/GC-Autosampler
Merkmal 1:
Komplettfilter und Autosampler-Probenfläschchen
Merkmal 2:
Mit Autosampler-Probenfläschchen aus KUNSTSTOFF
Filtername:
MINI-UNIPREP
Filtertyp:
SPRITZENLOSE FILTER
Bericht des Analytical Scientist
Demo des Whatman GD/X™ Spritzenvorsatzfilters
Demo des Whatman Mini-UniPrep™
Mikrobiologische Analyse
Verwandte Artikel
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Kontakt
Nach oben
Whatman™ Filter für Luftuntersuchungen
Die Überwachung der Luftqualität wird aufgrund des Vorhandenseins hoher Mengen von Luftschadstoffen in der Umgebungsluft immer wichtiger. Die Quellen von Emissionen können natürlichen Ursprungs sein oder durch Industrie, Landwirtschaft oder Transport verursacht werden. Ultrafeine Partikel (UFP) haben sich in der Umweltüberwachung und damit verbundenen Studien zu einem wichtigen Interessensgebiet entwickelt, da sie nachweislich potenziell erhebliche Auswirkungen auf die Luftqualität und Gesundheit haben.
Schwermetalle, organische und anorganische Chemikalien wie Ozon, flüchtige organische Kohlenstoffverbindungen, SO2, NO2, CO, Benzoat oder Asbest müssen ebenfalls überwacht werden.
Whatman™ kann Sie mit speziellen Filtern für die manuelle und automatische Partikelüberwachung, die Probenahme in normalen oder aggressiven Umgebungen sowie für Radioaktivitäts-, Metall- oder Asbestuntersuchungen unterstützen.
Wählen Sie zwischen 13 verschiedenen Arten von Whatman™ Filtern zur Untersuchung von Luftproben:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • TE Membranen
  • QM-A Quarzfaserfilter
  • QM-H Quarzfaserfilter
  • QM-A Quarzhülsen
  • QM-H Quarzhülsen
  • Glasmikrofaser-Bänder
  • WME
  • Nucleopore™ Membranen
  • Cyclopore™ Membranen
Partikelanalyse
Manuelle Probenahme in normalen Umgebungen
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 10, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Extreme mechanische Stabilität
Merkmal 2:
Verwendbar bis 180 °C
Filtername:
GF10
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Extraktionshülsen, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Für Rauchgase
Merkmal 2:
Verwendbar bis 500 °C
Filtername:
GLASFASERHÜLSEN
Filtertyp:
GLASFASERHÜLSEN
Membranfilter, PTFE, TE Sortiment, Whatman™
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Hohe chemische Verträglichkeit
Merkmal 2:
Geringe chemische Hintergrundstörung
Filtername:
TE PTFE
Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/A, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Für die gravimetrische Bestimmung, PM10
Merkmal 2:
Hohe Durchflussrate
Filtername:
GF/A
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Glasmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte EPM 2000, Whatman™
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Für die gravimetrische Bestimmung, PM10
Merkmal 2:
Verwendung in hochvolumigen PM-10 Luftprobenahmegeräten
Filtername:
EPM2000
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Membranfilter für die Luftprobenahme, PTFE, Sorte PM2,5, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (normale Umgebung)
Merkmal 1:
Für die PM2,5-Bestimmung. Hohe chemische Verträglichkeit
Merkmal 2:
Geringe chemische Hintergrundstörung
Standardmethodenkonformität:
EPA PM2,5 (Anforderungen nach 40 CFR Teil 50 Anhang L)
Filtername:
PM2,5 PTFE
Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER
Manuelle Probenahme in aggressiven Umgebungen
Quarzmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte QM-A, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (aggressive Umgebung)
Merkmal 1:
Für Rauchgase. Hochreiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtername:
QM-A
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Luftprobenfilter aus reinem Quarz, Sorte QM-H, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (aggressive Umgebung)
Merkmal 1:
100% reiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 900 °C
Filtertyp:
QM-H
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Extraktionshülsen, hochrein, Quarz, Whatman
Anwendung:
Manuelle Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft (aggressive Umgebung)
Merkmal 1:
Hochreiner Quarz. Für Rauchgase
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtername:
QUARZFASERHÜLSEN
Filtertyp:
QUARZFASERHÜLSEN
Automatisierte Probenahme
Glasmikrofaserfilter mit Binder, Sorte GF 10, Whatman
Anwendung:
Automatisierte Probenahme von Partikeln in der Umgebungsluft
Merkmal 1:
Extreme mechanische Stabilität
Merkmal 2:
Verwendbar bis 180 °C
Filtername:
GF10 REELS
Filtertyp:
GLASMIKROFASER-BÄNDER
Probenahme für Radioaktivitäts- und Metallanalysen
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/A, Whatman
Anwendung:
Probenahme von radioaktiver Luftverschmutzung
Merkmal 1:
Geeignet zur Absorption von radioaktivem Jod
Merkmal 2:
Hohe Durchflussrate
Filtername:
GF/A
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Anwendungsspezifische Filterpapiere, Sorte 72, Whatman
Anwendung:
Probenahme von radioaktiver Luftverschmutzung
Merkmal 1:
Geeignet zur Absorption von radioaktivem Jod
Filtername:
Sorte 72
Filtertyp:
GLASFASER/ZELLULOSE-FILTERPAPIER
Filter zur Bestimmung von Metallen in Luftpartikeln
Membranfilter, Zellulosemischester, Whatman
Anwendung:
Filter zur Bestimmung von Metallen in Luftpartikeln
Merkmal 1:
Gute Flussrate und Stärke
Merkmal 2:
Große Auswahl von Porositäten
Filtername:
MCE
Filtertyp:
MCE-MEMBRANFILTER
Chemische Analyse
Die Überwachung der Luftverschmutzung aus Schornsteinen, Abgasrohren und Aerosolen erfordert einen Filter, der chemisch rauen Umgebungen und hohen Temperaturen widerstehen kann. Eine hohe Reinheit ist für diese Anwendung ebenfalls erforderlich.
Filter für Schwermetallanalysen
Quarzmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte QM-A, Whatman
Anwendung:
Schwermetallanalyse
Merkmal 1:
Hochreiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtername:
QM-A
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Luftprobenfilter aus reinem Quarz, Sorte QM-H, Whatman
Anwendung:
Schwermetallanalyse
Merkmal 1:
100% reiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 900 °C
Filtertyp:
QM-H
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Glasmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte EPM 2000, Whatman™
Anwendung:
Schwermetallanalyse
Merkmal 1:
Zur genauen chemischen Analyse von Spurenschadstoffen
Merkmal 2:
Verwendung in hochvolumigen PM-10 Luftprobenahmegeräten
Filtername:
EPM2000
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Extraktionshülsen, hochrein, Quarz, Whatman
Anwendung:
Schwermetallanalyse
Merkmal 1:
Hochreiner Quarz. Geeignet für Lösungsmittelextraktion und Luftprobenahme
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtername:
QUARZFASERHÜLSEN
Filtertyp:
QUARZFASERHÜLSEN
Filter für andere organische oder anorganische Chemikalien
Glasmikrofaserfilter ohne Binder, Sorte GF/A, Whatman
Anwendung:
Andere organische oder anorganische Chemikalien
Merkmal 1:
Hohe Durchflussrate
Filtername:
GF/A
Filtertyp:
GLASFASERFILTER
Membranfilter, PTFE, TE Sortiment, Whatman™
Anwendung:
Andere organische oder anorganische Chemikalien
Merkmal 1:
Höhere Strapazierfähigkeit für aggressive Testumgebungen
Merkmal 2:
Hohe chemische Verträglichkeit
Filtertyp:
TE PTFE
Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER
Quarzmikrofaserfilter für die Luftprobenahme, Sorte QM-A, Whatman
Anwendung:
Andere organische oder anorganische Chemikalien
Merkmal 1:
Hochreiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtername:
QM-A
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Luftprobenfilter aus reinem Quarz, Sorte QM-H, Whatman
Anwendung:
Andere organische oder anorganische Chemikalien
Merkmal 1:
100% reiner Quarz
Merkmal 2:
Verwendbar bis 900 °C
Filtername:
QM-H
Filtertyp:
QUARZFASERFILTER
Extraktionshülsen, hochrein, Quarz, Whatman
Anwendung:
Andere organische oder anorganische Chemikalien
Merkmal 1:
Hochreiner Quarz. Geeignet für Lösungsmittelextraktion und Luftprobenahme
Merkmal 2:
Verwendbar bis 800 °C
Filtertyp:
QUARZFASERHÜLSEN
Filtertyp:
QUARZFASERHÜLSEN
Asbestanalyse
Verwandte Artikel
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Kontakt
Nach oben
Whatman™ Filter für Bodenuntersuchungen
Aus ökologischer Sicht ist der Boden ein primäres Element unseres Ökosystems, zusammen mit Wasser, Luft und lebenden Organismen, und muss daher vor möglichen Zerfallserscheinungen geschützt und bewahrt werden. Auf der anderen Seite ist die Verwendung von Düngemitteln für die Landwirtschaft ein leistungsstarkes Mittel zur Erhöhung der Produktivität der Böden und dadurch der Erträge von Kulturpflanzen.
Bodenprobenanalysen erfordern, dass chemische Verbindungen zuerst durch pH- und Hitzemodulation aus ihrer Matrix extrahiert und konzentriert werden. Stickstoff, Pestizide, Phosphor, zurückgehaltene Feststoffe und geklärte Lösungen sowie der pH-Wert müssen in Bodenproben bestimmt werden. Whatman™ kann Ihnen das richtige Produkt für jeden Test liefern.
Whatman Filter-Muster für BODEN anfordern
Kjeldahl-Stickstoffanalyse
Kjeldahl-Stickstoffanalyse
Die Analyse des Stickstoffgehalts in Bodenproben erfolgt in der Regel mit Kjeldahl-Verfahren, die die Probenahme einer exakten Menge an Boden vor dem Transfer in ein Aufschlussgefäß erfordern. Für diese Anwendung müssen Sie die Whatman™ Wägeschalen mit niedrigem Stickstoffgehalt verwenden und die Probe dann mit qualitativem Papier filtern.
Qualitative Filterpapiere, Standardsorten, Sorten 4 und 4V, Whatman
Anwendung:
Kjeldahl-Stickstoffanalyse
Merkmal 1:
Für die Probenfiltration vor der Analyse
Filtername:
Sorte 4
Filtertyp:
FILTERPAPIER
Kjeldahl-Wägeschalen, Whatman
Anwendung:
Kjeldahl-Stickstoffanalyse
Merkmal 1:
Niedriger Stickstoffgehalt
Filtertyp:
Sorte 609
Filtertyp:
WÄGESCHALEN
Soxhlet-Extraktion
Vor der Analyse durch beispielsweise Gaschromatographie (GC) kann die Bodenprobe mittels Soxhlet-Extraktion oder Mikrowellenaufschluss vorbereitet werden. Extraktionshülsen werden häufig für dieses Verfahren genutzt. Verwenden Sie spezifische Spritzenvorsatzfilter, um feine Partikel zu entfernen und Ihr GC-Instrument zu schützen.
Extraktionshülsen, Whatman
Anwendung:
Soxhlet-Extraktion
Filtername: ZELLULOSEHÜLSEN
Filtertyp: Zellulosehülsen
Spektralphotometrie und Chromatographie
Die meisten Spurenelementuntersuchungen basieren auf der Extraktion von Boden und der Messung der Konzentration von Spurenelementen in der erdfreien Flüssigphase beispielsweise mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES). Die Probe muss dann in der Regel durch ein qualitatives Filterpapier oder einen Glasfaserfilter gefiltert werden, um sicherzustellen, dass sie die Vernebler nicht verstopft oder die Injektion in das Analysengerät nicht stört. Beim Aufschluss mit Königswasser kann die Probe über ein aschefreies Filterpapier gefiltert werden.
Spritzenvorsatzfilter, SPARTAN™, Whatman
Anwendung:
Spektralphotometrie und Chromatographie
Merkmal 1:
HPLC-zertifiziert
Filtername:
SPARTAN
Filtertyp:
Glasfaserfilter
Spritzenvorsatzfilter, Puradisc™, Whatman
Anwendung:
Spektralphotometrie und Chromatographie
Merkmal 1:
Große Auswahl von Membranen, Porengrößen und Durchmessern
Filtername:PURADISC
Filtertyp:Glasfaserfilter
Spritzenvorsatzfilter, GD/X™, Whatman
Anwendung:
Spektralphotometrie und Chromatographie
Merkmal 1:
Mit mehrlagigen Glasfaser-Vorfilter
Merkmal 2:
Drei bis sieben Mal höheres Probenvolumen als Standard-Spritzenvorsatzfilter
Filtername:
GD/X
Filtertyp:
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter, GD/XP™, Whatman
Anwendung:
Schwer zu filternde Proben
Merkmal 1:
Mit mehrlagigen Polypropylen-Vorfilter
Merkmal 2:
Minimieren des Gehalts an extrahierbaren Ionen
Filtername:
GD/XP
Filtertyp:
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenlose Filter, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Anwendung:
Spektralphotometrie und Chromatographie
Merkmal 1:
Komplettfilter und Autosampler-Probenfläschchen
Merkmal 2:
Mit Autosampler-Probenfläschchen aus GLAS
Filtername:
MINI-UNIPREP G2
Filtertyp:
Glasfaserfilter
Spritzenlose Filter, Mini-UniPrep™, Whatman
Anwendung:
Spektralphotometrie und Chromatographie
Merkmal 1:
Komplettfilter und Autosampler-Probenfläschchen
Merkmal 2:
Mit Autosampler-Probenfläschchen aus KUNSTSTOFF
Filtername:
MINI-UNIPREP
Filtertyp:
Glasfaserfilter
Demo des Whatman GD/X™ Spritzenvorsatzfilters
Demo des Whatman Mini-UniPrep™
Kolorimetrie für die Phosphoranalyse
Durch die Phosphoranalyse von Bodenproben kann die Menge an Phosphordünger bestimmt werden, die erforderlich ist, um maximales Pflanzenwachstum zu erzielen. Zur Bestimmung des Phosphorgehalts in Boden wird der Boden mit einer chemischen Lösung extrahiert und der Phosphorgehalt im Extrakt mittels Kolorimetrie gemessen. Die Filtration des Probenextrakts durch ein qualitatives Filterpapier ist vor der Analyse in der Regel erforderlich. Wenn ein automatisiertes Verfahren zur Bestimmung der Phosphorkonzentration genutzt wird, ist möglicherweise ein säurebeständiges Filterpapier erforderlich.
Quantitative Filterpapiere, aschefreie Sorten, Sorte 41, Whatman
Anwendung:
Kolorimetrie für die Phosphoranalyse
Filtername: Sorte 41
Filtertyp: FILTERPAPIER
pH-Analyse
Der pH-Wert des Bodens ist entscheidend dafür, wie gut er Mineralien halten kann. Einige Pflanzen haben ganz bestimmte pH-Anforderungen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zur Messung des pH-Werts von Bodenproben. Lackmus-/pH-Papier ist eine schnelle und kostengünstige Methode zur Prüfung des pH-Werts von Bodenproben, wenn kein pH-Messgerät verfügbar steht oder wenn hochpräzise Werte nicht erforderlich sind. Verwenden Sie bei der Vorbereitung Ihrer Bodenprobe ein Wägepapier, um die Erde vor dem Hinzufügen von Wasser zu wiegen. Filterpapiere können verwendet werden, um überflüssige Partikel aus der Suspension zu entfernen.
pH-Indikatorpapier, Whatman
Anwendung:
pH-Analyse
Merkmal 2:
Universalindikatoren
Filtername:
PHANPEHA
Filtertyp:
INDIKATORPAPIERE
Whatman™ Filter für die Probenaufreinigung und Feststoffretention
Verschiedene Untersuchungsmethoden erfordern, dass flüssige Komponenten einer Lösung vor der Analyse von suspendierten Feststoffen getrennt werden. GE bietet eine breite Auswahl an Zellulosefilterpapieren mit unterschiedlichen Flussraten, Ladekapazitäten und Chemikalienbeständigkeiten zur Unterstützung dieser Anwendungen.
Papierfilter: Auswahlhilfe
Verwandte Artikel
VWR bietet ein umfassendes Sortiment von Verbrauchsmaterialien, Geräten und Reagenzien für die Umweltanalytik. Verwenden Sie das Suchinstrument auf unserer Startseite, oder wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.
Kontakt