Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
VWR® Luftkeimsammler zur Reinraumüberwachung
−10%
VWR® Luftkeimsammler zur Reinraumüberwachung
GÜLTIG BIS: 16/11/2018
Flexibilität und Präzision zum fairen Preis
Mikrobiologischer Luftkeimsammler gemäß den Anforderungen der Arzneibücher und ISO-Normen.
  • Mit einem oder zwei Ansaugköpfen und 100 bzw. 180L Sammelvolumen/Min
  • Für 55 mm-Abklatschplatten oder 90 mm-Standard-Petrischalen
  • Wartungspaket: IQ/ OQ
  • Entspricht ISO 14698-1
  • Gebrauchsfertige Nährmedien
Lassen Sie sich beraten: mibio.de@vwr.com
  Beschreibung Luftstrom (l/min) Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  SAS Super ISO 100
  Luftkeimsammler mit Abklatschplatten 100 710-0871E  
  Luftkeimsammler mit Petrischalen 100 710-0869E  
  SAS Super ISO 180
  Luftkeimsammler mit Abklatschplatten 100 710-0872E  
  Luftkeimsammler mit Petrischalen 100 710-0870E  
  SAS Super DUO 360
  Luftkeimsammler mit Abklatschplatten 180 710-0867E  
  Luftkeimsammler mit Petrischalen 180 710-0866E  
  Zubehör
  Aluminium-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm 1 710-0892E  
  Edelstahl-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm 1 710-0880E  
  Edelstahl-Ansaugkopf für Abklatschplatten Ø 55 mm 40 710-0890E  
  Sterile Köpfe für Petrischalen Ø 90 mm 40 710-0891E  
  Edelstahl-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm 1 710-0878E  
  Aluminium-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm 1 710-0886E  
  Aluminium-Ansaugkopf für Petrischalen Ø 90 mm mit Adapter für Abklatschplatten Ø 55 mm 1 710-0879E