Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Merck Millipore für die pharmazeutische Industrie
Lichrosolv® und EMSURE® Lösungsmittel, Säuren, Salze, Chromolith® Chromatographiesäulen und MAS-100 NT® Luftkeimsammler für Ihre Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie.
Merck Millipore für die pharmazeutische Industrie
Sie brauchen Merck Chemikalien, haben aber Schwierigkeiten, das richtige Produkt für Ihre pharmazeutische Anwendung zu finden?
Merck hat eine Kampagne für die Pharmaindustrie entwickelt, die Ihnen eine Übersicht über alle Anwendungsmöglichkeiten gibt. 
Von Acetonitril 1.00030.2500 bis zu Merck Millipore Milli Q-Systemen für das Laborwasser - entdecken Sie eine Auswahl von Lösungsmitteln, Säuren, Basen, ICP-Standards, Wasseranlagen und vielem mehr. 
Wir bieten Ihnen auf dieser Seite einen umfassenden Überblick über die Anwendungsbereiche FuE, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Produktion und allgemeine Anwendungen.
Forschung und Entwicklung
Nach oben
Chromolith® WP300 Säulen für Bioanwendungen
Die neuen Chromolith® WP300 Säulen wurden speziell für biologische Anwendungen entwickelt. Diese großporigen monolithischen 300A-Kieselgelsäulen bestehen aus einem einzigen durchgehenden hochreinen, porösen Kieselgel, das an C18, C8 und C4 gebunden wird. Das Protein profitiert von präparativen Säulen:
  • Hohe Biorückgewinnung und spezielle Selektivitäten für Biomoleküle
  • Hochgeschwindigkeitstrennung möglich
  • Wesentlich längere Lebensdauer der Säulen
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Verstopfen der Säulen
  • Kosteneinsparungen durch höheren Probendurchsatz und längere Haltbarkeit der Säulen
Siehe Chromolith® WP300 Produkte
Chromolith®HR Säulen mit hoher Auflösung
Chromolith® Säulen sind einzigartig auf dem Gebiet der Chromatographie. Sie bestehen aus einem einzigen Stab hochreinen monolithischen Kieselgels. Ergebnis ist eine einzigartige bimodale Porenstruktur, die eine stark verbesserte chromatographische Leistung hinsichtlich Trennleistung und Säulenrückdruck bewirkt.
Siehe Chromolith® HR Produkte
LiChrosolv® Lösungsmittel
LiChrosolv® Lösungsmittel eignen sich ideal für reproduzierbare Trennungen.
Vorteile der LiChrosolv® Lösungsmittel:
  • Dokumentiert als geeignet für UV-, Fluoreszenz- und MS-Detektion sowie für die Verwendung mit UHPLC
  • Optimierte Peak-Basislinientrennung
  • Hohe Auflösung und Empfindlichkeit
  • Interferenzfreie Basislinie für bessere Reproduzierbarkeit
  • Entdecken Sie z. B. für Acetonitril Hypergrade (MERC1.00029.2500) die Spezifikationen und Analysezertifikate
Siehe Lichrosolv® Lösungsmittel
Lösungsmittel für Gaschromatographie und LC-MS
Die genaue Analyse der Rückstände von Lösungsmitteln in Arzneistoffen mittels Headspace-Gaschromatographie und die organische Spurenanalyse sowie LC-MS-basierte Methoden erfordern hochreine Lösungsmittel mit extrem geringen Konzentrationen der definierten Lösungsmittelrückstände.
Merck hat hier spezifische Bereiche entwickelt. Klicken Sie auf den Bereich, um die vollständige Produktauswahl zu sehen.
HPLC/UHPLC LC-MS Lichrosolv® Hypergrade
Sonstiges Lichrosolv® Gradient und Lichrosolv® Isocratic
GC GC/MS Suprasolv® GC-MS/Unisolv®
Sonstiges Suprasolv®/Unisolv®
Qualitätskontrolle
Nach oben
MAS-100 NT® Luftkeimsammler
Der MAS-100 NT® mikrobielle Luftkeimsammler ist ein tragbares Gerät für den Einsatz in kritischen Umgebungen. Diese Geräte sind kompakt, technisch ausgereift und bieten höchste Qualität für mikrobielles Luftmonitoring. Vorteile:
  • Sehr leicht zu handhaben
  • Hardware und Software gemäß GAMP 4
  • Zur Messung wird ein Flusssensor verwendet, wodurch ein Luftfluss von 100 SLPM ±2,5% gewährleistet ist.
  • Validiert gemäß EN ISO 14698 Teil 1 Anhang B
  • Entspricht den d50-Anforderungen – ausgestattet mit einem 300×0,6 mm großen Entnahmekopf
Siehe Merck LuftkeimsammlerFragen Sie nach einer Demonstration des MAS 100
Envirocheck® gebrauchsfertige Platten
Die Envirocheck® gebrauchsfertigen Platten sind dreifach verpackt, gammabestrahlt und können bei Raumtemperatur gelagert werden. Erhältlich in 55 mm und 90 mm Durchmesser, eignen sie sich ideal für die Anwendung mit den MAS-100 NT® Luftkeimsammlern.
Vorteile:
  • Lagerung bei +15 bis +25 °C
  • Gammabestrahlt, dreifach verpackt
  • H2O2-undurchlässiger Innenbeutel
  • 4 Neutralisatoren
  • Lange Haltbarkeit (bis zu 9 Monate)
Siehe Envirocheck® Produkte
EMSURE® Säuren, Salze und Lösungsmittel
EMSURE® Säuren, Salze und Lösungsmittel bieten Ihnen:
  • Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz
  • Komfort und Sicherheit
  • Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)
Geprüft für bis zu 70 Parameter im strenge Maßstäbe anlegenden Qualitätskontrolllabor von Merck in Darmstadt.
Entdecken Sie z. B. die Produktspezifikationen für Essigsäure, Reag. Ph Eur. analytisches Reagenz
1.00063.1000.
Zu den Spezifikationen gehören über 50 Parameter, weit mehr als die Menge der Parameter, die für
Ph. Eur. erforderlich sind.
Siehe EMSURE® Produkte
Aquastar™ zuverlässige Wasserbestimmung
Die Aquastar™ Karl-Fischer-Reagenzien und -Standards stehen für zuverlässige Ergebnisse bei Ihrer Wasserbestimmung. Die Karl-Fischer-Titration ist eine der präzisesten und schnellsten Methoden zur Bestimmung des Wassergehalts in einem Bereich von 10 ppm bis 100%.
Die Aquastar™ Standards eignen sich für die Titerbestimmung oder Instrumentenprüfung und entsprechen den Anforderungen für die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Wenden Sie sich an Ihre VWR Experten vor Ort, um Ihren Anwendungshinweis oder ein Demopaket für die Methodenentwicklung zu erhalten.
Siehe AquastarTM Produkte
Certipur®, ICP-Multielementstandards
Alle Die ICP Certipur® Standards von Merck entsprechen ISO 17025 und ISO-Guide 34.Diese Multielementstandards sind auf Primärstandards rückführbar und werden zusammen mit einem umfangreichen Analysenzertifikat ausgeliefert.
Siehe ICP Certipur® Produkte
Umweltanalytik und Prozesskontrolle
Nach oben
Siehe Spectroquant® Spektralphotometer
Produktion
Nach oben
Die hochwertige TSB
Trypton-Soja-Bouillon (TSB) von Merck wurde auf ihre Sterilität und die Abwesenheit von Mykoplasmen geprüft. Sie wird als leistungsstarkes Granulat dreifach verpackt geliefert und ist gebrauchsfertig für den Einsatz in einem Reinraum.
Siehe die nachfolgende TSB-Auswahl:
Trypton-Soja-Bouillon, nicht-tierisch, strahlensterilisiert, dreifach verpackt, 5 kg
Trypton-Soja-Bouillon, strahlensterilisiert, dreifach verpackt, 5 kg
MSYNTH®plus für die organische Synthese
MSYNTH®plus Produkte werden speziell entwickelt für die organische Synthese in regulierten Umgebungen, um die Qualifizierung von Ausgangsmaterialien so einfach wie möglich zu gestalten. Der Bereich ist qualifiziert für die Verwendung in der GMP- Synthese und optimiert für Forschung, Prozessentwicklung und Produktion. Das Portfolio umfasst Bausteine, Reagenzien, Lösungsmittel, Prozesschemikalien und Zusatzstoffe.
Siehe MSYNTH® plus Produkte
Allgemeines
Nach oben
Extran®
Extran® Reinigungsmittel wurden für den Einsatz in Laboren und Produktionsanlagen entwickelt. Diese Reinigungsmittel sorgen für eine rückstandsfreie,gründliche Reinigung. Alle aktiven Bestandteile sind biologisch abbaubar.
Siehe Extran® Produkte
Chemizorb®
Chemizorb® Absorptionsmaterialien bestehen aus porösen Mineralien oder synthetischen Copolymeren, die chemisch inert und in der Lage sind, 100 bis 400% ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufzunehmen. Chemizorb® dient zum Entfernen von verschütteten Flüssigkeiten – schnell und sicher.
Siehe Chemizorb® Produkte
Milli-Q® Advantage IQ7000 Reinigungssystem
Milli-Q® IQ 7000 wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Versuche frei von Spuren ionischer Verunreinigungen bleiben. Das ideale System für Reinstwasser in Kombination mit dem neuen Q-POD® Reinstwasser- Dispenser!
  • Kompakt und ergonomisch
  • Einfaches und intuitives Dispensieren
  • Umweltfreundliche UV-Lampe (kein Hg)
  • Reinigungsmedien mit außergewöhnlicher Leistung
Siehe Milli-Q® Produkte