Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Labor- und Messtechnik für Anwendungen in der Elektrochemie
Als führender Anbieter auf dem Gebiet hochsensibler Labor- und Messtechnik bietet VWR präzise Messtechnik für Anwendungen in der Elektrochemie. Das Angebot umfasst Einzel- als auch Mehrparametermesssysteme zur Bestimmung von pH, LF, O2 und Ionen.
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis: Mehrparameter-Messgeräte zur Bestimmung von pH, LF, O2 und Ionen
Mehrparameter-Messgeräte aus dem Sortiment von VWR überzeugen durch Zuverlässigkeit, einen konkurrenzfähigen Preis und das praktische Format. Die Geräte sind für die komfortable Handhabung bei aufwendigen Messreihen in der Elektrochemie optimiert. Zahlreiche Parameter erfassen die verschiedenen Modelle äußerst präzise: Tischmodelle wie das pHenomenal® IS 2100L vereinen die Fähigkeiten zur Ionenmessung, die Erfassung von Temperaturdaten und die Messung des pH-Werts in einem Messgerät. Die Geräte dieser Kategorie zeichnet die hohe Auflösung und Genauigkeit der Messung bei Anwendungen in der Elektrochemie aus. Beim pHenomenal® MU 6100L zum Beispiel ist eine exakte 5-Punkt-Kalibrierung der pH-Wert-Messung gegeben, die Spannungsmessung erfolgt im Bereich von -2.500 bis +2.500 mV.
Valide Daten in der Elektrochemie: Messung der Leitfähigkeit von Stoffen mit höchster Präzision
Sind bei einer Ihnen eine schnelle Messung der Leitfähigkeit und eine übersichtliche Darstellung der Ergebnisse gefordert? Die Leitfähigkeitsmesser im Angebot von VWR lösen diese Aufgabe optimal und erfüllen dabei alle Anforderungen bei der täglichen Arbeit in der Elektrochemie. Sie erlauben einen kostensparenden Einsatz, arbeiten effizient und genau und sind einfach in der Anwendung. In dieser Kategorie bietet VWR anspruchsvollen Kunden Tischmessgeräte wie das pHenomenal® CO 3100 L an, das mit einem großen LCD-Display und einer kontinuierlichen LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet ist. Das Gerät verfügt über einen USB-Ausgang und lässt sich zwecks Datenübertragung an einen Computer anschließen.
Zuverlässige Messung von gelöstem Sauerstoff mit Geräten aus dem Angebot von VWR
Zu den häufigen Aufgaben in der Elektrochemie zählt die Messung von gelöstem Sauerstoff. Dafür bietet VWR sowohl Tischgeräte als auch tragbare Modelle an, die sich durch die Zuverlässigkeit in der Messung und eine hohe Robustheit auszeichnen. Zu den mobilen Geräten gehört der Sauerstoffsensor StirrOx G, der mit Einhandbedienung für eine schnelle Serienmessung und mit einem äußerst geringen Sauerstoffeigenverbrauch aufwartet. Für umfangreichere und anspruchsvollere Messungen stehen aber auch hier die entsprechenden Tischgeräte zur Auswahl. Das Sauerstoffmessgerät pHenomenal® OX 4100 L etwa zeichnet sich durch GLP-Konformität, fortschrittliche Selbsttest- und Diagnosefunktionen sowie eine Datenprotokollierung zwischen einer Minute und einer Stunde aus.
Mit hochwertigen Produkten der Labor- und Messtechnik für die Elektrochemie präsentiert sich VWR als Spezialist für Messgeräte im elektrochemischen Bereich, der für sämtliche Anwendungen in Forschung und Labor die passenden Lösungen bereithält.
Produktauswahl
Weitere Ressourcen
Finden Sie das richtige Produkt
Veschaffen Sie sich einen Überblick über unser großes Angebot an Elektrochemieprodukten
Mehr..
Haben Sie Fragen?
Sie haben eine Produktanfrage, benötigen ein Angebot oder haben spezielle technische Fragen? Rufen Sie uns an, wir sind für Sie da. 0800 - 702 00 07 (kostenlose Rufnummer)
Mehr..