Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
peqSTAR Thermocycler
peqSTAR Thermocycler
Die peqSTAR Thermocycler-Familie
Innovative Technologie jetzt in allen Formaten!
Die peqSTAR Thermocycler-Familie wurde unter Berücksichtigung vieler technologischer Neuerungen und Anregungen unserer Kunden zu den modernsten Geräten ihrer Art weiterentwickelt und ist mit 32 Well, 2 x 48 Well, 96 Well, 384 Well oder in situ-Block erhältlich.
Rasante Temperaturwechsel ermöglichen kürzeste Laufzeiten bei gleichzeitig überragender Blockuniformität und präziser Regeltechnik. Das große touchsensitive TFT-Display, USB-Anschlüsse, Netzwerkanschluss und ein Universalblock für 0.2 ml und 0.5 ml Tubes sorgen für einen unnachahmlichen Bedienkomfort.
Produktvideo
In unserem Produktvideo erhalten Sie einen schnellen Überblick über die einfache Bedienung der Geräte und lernen, was sich hinter den innovativen Eigenschaften FlexGradient und Emulation verbirgt.
DOWNLOADS
Broschüre peqSTAR_DE
Katalogseite
Überblick technische Daten
Produktübersicht
peqSTAR XS
32 Wells
peqSTAR 2X
(auch als Gradient)
2 x 48 Wells
peqSTAR 96X
(auch als Gradient)
96 Wells
peqSTAR 96X HPL
(auch als Gradient)
96 Wells
peqSTAR 384X HPL
384 Wells           
peqSTAR in situ X
4 Objektträger