Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Metallspurenanalyse und -erkennung
Metallspurenanalyse und -erkennung
In der Metallspurenanalytik wird der Elementnachweis mittlerweile aus kleinsten Probenmengen im ppm-, ppb- und ppt-Bereichen mit hochmodernen Geräten wie AAS, ICP-OES oder seit kurzem ICP-MS durchgeführt. 
Das bloße Aufspüren von Metallspuren in einer Probe können Laboranalytiker heute nur durch geeignete Vorbehandlung erreichen. Die Probe muss zunächst vollständig aufgelöst, chemisch aufgeschlossen und vorbereitet werden. Alle verwendeten Hilfsreagenzien müssen diese Aufgaben ausführen, ohne jedoch in der abschließenden Analyse sichtbar zu werden.
Die Reagenzien und Standards von VWR und J.T.Baker® sind speziell dafür ausgelegt, Ihnen einen neutralen Hintergrund zu bieten, damit Sie selbst die kompliziertesten Fälle lösen können. 
  • Chemikalien für die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse
  • Kalibrierstandards 
  • Geräte für die Spurenanalyse 
  • Zugehörige Dokumente für den Nachweis von Metallspuren 
Seit 2015 ein Unternehmen der VWR-Gruppe. Diese Prozesse werden für unsere NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure und NORMAPUR® Säurebereiche verwendet
Chemikalien für die Probenvorbereitung
NORMATOM® und NORMATOM® Ultrapure Säuren
Ein vollständiges Sortiment an hochreinen Säuren NORMATOM® und NORMATOM® Ultrapure mit max. zulässigen Konzentrationen an Kontaminanten in ppb und ppt, die für Anwendungen mit Ultraspurenanalyse unerlässlich sind.
Hier finden Sie Ihre hochreinen Säuren
ARISTAR® Säuren für die Spurenanalyse
Dieses Sortiment an hochreinen Säuren ist bei der Probenvorbereitung für die Metallspurenanalyse mit einer max. zulässigen Verunreinigung im ppm- und ppb-Bereich unerlässlich
Hier finden Sie Ihre hochreinen Säuren
Flussmittel für die RFA
Für die Analyse von Steinen, Metallen, Keramik und Zement. Das Aufschließen durch Flussmittel ist ein üblicher Schritt in der Probenvorbereitung für die RFA.
Hier finden Sie Ihre Flussmittel für die RFA
Quecksilberbestimmung
Quecksilber ist ein in der Umwelt vorkommendes Schwermetall mit einer der am stärksten toxischen und giftigen Wirkungen. Die in der Regel durch AAS ermittelte Bestimmung ist in verschiedenen Branchen wie in der Lebensmittel-, Umwelt- und Pharmaindustrie üblich.
Finden Sie Ihr Produkt
Analar® NORMAPUR® Säuren
Säuren von VWR Chemicals für zahlreiche anorganische und analytische Anwendungen.
Hier finden Sie Ihre Säuren
Analar® NORMAPUR® Laugen
Laugen von VWR Chemicals für zahlreiche anorganische und analytische Anwendungen. 
Hier finden Sie Ihre Laugen
Analar® NORMAPUR® Salze
Salze von VWR Chemicals für viele anorganische und analytische Anwendungen. 
Hier finden Sie Ihre Salze
Kalibrierstandards
AAS-Standards 1.000 mg/l
Vollständiges Sortiment an 66 AAS-Standards á 1.000 mg/l erhältlich in 100 und 500 ml-Packungen, rückführbar auf NIST und Lieferumfang mit Analysenzertifikat
Hier finden Sie Ihre AAS-Standards
ICP- und ICP-MS-Standards
Vollständiges Sortiment an Standards á 10, 1.000 und 10 000 mg/l, erhältlich in 100 und 500 ml-Packungen, rückführbar auf NIST und Lieferung mit Analysenzertifikat
Hier finden Sie Ihre ICP-Einzelelementstandards
ICP- und ICP-MS-Mehrelementlösungen
Ein vollständiges Sortiment aus Mehrelementlösungen für die Verwendung als interner Standard oder für eine perfekte Gerätekalibrierung, rückführbar auf NIST und Lieferung mit Analysenzertifikat.
Finden Sie Ihr Produkt
Maßgeschneiderte Standardlösungen für mehrere Elemente
VWR bietet in Partnerschaft mit CPAchem einen individuellen Service, mit dem Sie Ihre eigenen Komponenten definieren können, um den Standard auf Ihre jeweilige Anwendung anzupassen. 
Stellen Sie Ihre Anfrage
Standards für die Ionenchromatographie
Umfangreiches Sortiment aus 54 Elementen á 1.000 mg/l für die Branchen Lebensmittel und Getränke, Umwelt, Pharmazie, Biowissenschaften und vieles mehr.
Hier finden Sie Ihre IC-Standards
Geräte für die Spurenanalyse
Wasseraufbereitung
VWR® Wasseraufbereitungssysteme für eine sichere Reinwasserversorgung...
Finden Sie Ihr Produkt
Homogenisatoren/Mixer
Mixer, Homogenisatoren und Mühlen für die Probenvorbereitung...
Finden Sie Ihr Produkt
Rührer
Magnetrührer mit Heizplatte und Überkopfrührer plus Rührstäbe und Zubehör...
Finden Sie Ihr Produkt
Waagen
Mikro-, Analyse-, Präzisions- und Feuchtebestimmungs-Waagen...
Finden Sie Ihr Produkt
Flaschenaufsatzdispenser
Präzise Befüllung von Reagenzflaschen bis Flaschenaufsatzbüretten für die Titration...
Hier finden Sie Ihre Produkte