Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Intelligente digitale Sensoren (IDS) – Zukunftssicher – WTW, eine Marke von Xylem
Intelligente digitale Sensoren (IDS) – Zukunftssicher – WTW, eine Marke von Xylem
Intelligent: IDS-Sensoren sind clever. Die Anmeldung erfolgt automatisch, und Beschreibung, Seriennummer, Kalibrierprotokoll und -verlauf sowie sämtliche Parameter werden übertragen.
Digital: IDS-Sensoren verarbeiten die empfindlichen Signale in digitale Signale und übertragen diese ausfallsicher und fehlerfrei an das Messgerät. Es gibt keine Unterschiede zwischen Modulen mit oder ohne Kabel.
Sensor: IDS-Sensoren basieren auf bewährten und kontinuierlich weiterentwickelten WTW-Sensoren. Sie eignen sich für nahezu alle Arten von Messungen von pH-Wert, Leitfähigkeit, Gelöstsauerstoff und Trübung.
Das IDS-Konzept von WTW: Intelligente digitale Sensoren für Standard-Parameter pH-Wert, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff und Trübung.
Das IDS-System basiert auf zwei Komponenten: digitalen Sensoren und den zugehörigen mobilen und Tischmessgeräten. Die herausragende Innovation: Die Messungen werden im Sensor verarbeitet, nicht im Messgerät: 1 Messgerät für alle Parameter: pH-Wert – Leitfähigkeit – gelöster Sauerstoff – Trübung
Plus zusätzlich: Alle IDS-Tischmessgeräte unterstützen jetzt kabellose Messungen.
Der Vorteil von IDS: Mehrere zehntausend Elektroden sind bereits im Labor erfasst worden!
  • Verarbeitung empfindlicher Signale in ausfallsichere digitale Daten
  • Kalibrierprotokolle werden im Sensor gespeichert – unabhängig vom Messgerät
  • Sensoren liefern wichtige Daten für die Dokumentation
  • Kabellose Messung mit kabellosen IDS-Modulen und den neuen IDS-Steckkopf-Sensoren
Das digitale Multiparametersystem von WTW für Labor- und Feldanwendungen: So nehmen Sie Messungen mit intelligenten digitalen Sensoren (ID) vor
  • IDS für Laboranwendungen: Sichere Ergebnisse – Für alle Zwecke geeignet – Benutzerfreundlich
  • IDS für Feldanwendungen: Robust und wasserdicht – ausfallfreie Signalübertragung – Messungen von einer Tiefe bis zu 100 Metern
  • GLP-konforme Dokumentation – einfache Datenübertragung
  • Innovativ und vielseitig, bereit für alle Labor- und Feldanwendungen
Wie funktionieren Messungen mit IDS?
Sehen Sie sich das Video an!