Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wasseranalytik - Trübungsmessung
Wasseranalytik - Trübungsmessung
Trübung - ein einfacher Indikator für die Wasserqualität
Die Trübungsmessung ist ein unerlässlicher und effizienter Test für die Wasserqualität, die bei der Trink- und Abwasserüberwachung eingesetzt wird.
Eine zuverlässige Trübungsüberwachung ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Trinkwasserproduktion. Behörden weltweit erkennen ebenfalls die Bedeutung der Messung dieses Parameters an.
Eine plötzliche Änderung der Trübung kann auf eine zusätzliche Verschmutzungsquelle (biologisch, organisch oder anorganisch) hinweisen oder ein Zeichen für ein Problem im Wasseraufbereitungsprozess sein.
Haben Sie Fragen zum Thema Trübung, oder ist dieses Gebiet für Sie Neuland, und Sie möchten mehr darüber erfahren?
Dann nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie die Broschüre „Theory of turbidity“ herunter!
Bei allen Anwendungen können erhebliche Probleme auftreten und zu Interferenzen und Fehlern führen, die sich auf die Präzision des Tests auswirken. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Funktion des Geräts, sowie höchstmöglicher Ergebnisgenauigkeit, ist die regelmäßige Kalibrierung erforderlich. Laden Sie daher die Broschüre „Technical information on standards“ (Technische Informationen zu Standards) herunter und erfahren Sie mehr über dieses Thema!
Produktspezifische Informationen
Tischtrübungsmessgerät TL23 von Hach
Verlässliche Messungen für zahlreiche Trübungsanwendungen
Die Labor-Trübungsmessgeräte der TL23 Serie für zahlreiche Trübungsanwendungen verbinden die bewährte Technologie der bisherigen Hach Labor-Trübungsmessgeräte mit einer verbesserten Funktionalität zur Vereinfachung der Analysen.
  • Anwenderfreundlicher, intuitiver Farb-Touchscreen
  • Einfaches Datenmanagement und Exportfunktionen
  • Hohe Zuverlässigkeit durch Selbstdiagnostik für die Qualitätssicherung
Wird mit Probenküvetten, Standards und Zubehör geliefert
Produktspezifische Informationen
Das neue tragbare VWR TIR200
Für schnelle, präzise und einfache Vor-Ort-Messungen
Kann sowohl für gefärbte als auch farblose Flüssigkeiten verwendet werden, von Trinkwasser bis Abwasser.
Entspricht EN ISO 7027.
Produktspezifische Informationen
IDS-Trübungssensoren – digital und drahtlos - von WTW
VisoTurb® 900-P: Digitale IDS-Trübungsmessung mit praktischem Trübungssensor
  • Anwenderfreundlicher Trübungssensor zur Messung der Trübung in Oberflächen- und Prozesswasser
  • Einfache 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung
  • Geeignet für WTW MultiLine® IDS-Multiparametermessungen vor Ort
Vollständiges Sortiment an Trübungsmessgeräten
Vollständiges Sortiment an Trübungsstandards