Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
VWR Chemicals
VWR Chemicals
VWR Chemicals ist unser umfangreiches Sortiment an Labor- und Industriechemikalien. Diese zeichnen sich durch garantiert hohe Qualität, detaillierte Spezifikationen, sichere Verpackung und ausgezeichneten Service bei einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Alles von einfachen technischen Reagenzien bis hin zu hochreinen Chemikalien für die Spurenanalyse sowie umfangreiche Spezialsortimente für Anwendungen wie Mikrobiologie, Zelldiagnostik und Life Sciences.
Umweltprüfung
Von Schnelleintauch-pH-Streifen zu Reagenzien für Hach Geräte, dazu CSB- und Ionenchromatographie-Standards für die instrumentelle Analytik.
Chromatographie
Von der HPLC-, GC- und IC- bis zur TLC-, präparativen und Flash-Chromatographie: VWR bietet das umfangreichste Produktsortiment an Säulen, Reagenzien und Lösungsmitteln für Chromatographieanwender in allen Branchen. Die VWR Collection bietet auch eine große Auswahl an Röhrchen, Spritzen und anderen Verbrauchsartikeln, um Trennungen zu erleichtern.
Instrumentelle Analytik
Von hochgenauer Probenvorbereitung mit den NORMATOM® hochreinen Säuren, individuell an spezifische Analysen wie NMR, Karl Fischer und AAS angepassten Spezialsortimenten bis hin zu den ARISTAR® ICP/ICP-MS-Standards bzw. AVS® TITRINORM® IC-Standards.
Lösungsmittel
Durch die neuesten Akquisitionen von spezialisierten Lösungsmittelherstellern wurden die Kapazitäten und Möglichkeiten von VWR erweitert: von AnalaR® NORMAPUR® für analytische Anwendungen, RECTAPUR® für alltägliche Aufgaben und TECHNICAL® für grundlegende Anwendungen hin zur ultra-hochreinen HiPerSolv® CHROMANORM® Chromatographie für besonders präzise Trennungen. Die Spezialsortimente umfassen SpectrosoL®/SPECTRONORM für die Spektroskopie, PESTINORM® für die GC, deuterierte NMR-Lösungsmittel und wasserfreie Substanzen in unterschiedlichen Verpackungen.
Anorganische Reagenzien
VWR Chemicals bietet über 400 Reagenzien für viele anorganische und analytische Anwendungen. Die Spezifikationen geben die garantierten maximal zulässigen Grenzwerte für Verunreinigung an, und die Chemikalien sind zu 98% ab Lager verfügbar. Wählen Sie zwischen AnalaR® NORMAPUR® für analytische Anwendungen, RECTAPUR® für alltägliche Aufgaben und TECHNICAL® für grundlegende Anwendungen bis hin zum ultra-hochreinen Ultrapure NORMATOM® für die nahezu unsichtbare Probenvorbereitung in der Spurenanalyse. Spezialprodukte wie Kjeldahl-Katalysatoren, Karl-Fischer-Titranten sowie mit ACS-, Reag. Ph. Eur.- und mit USP-Anforderungen konforme Produkte stehen zur Verfügung.
Sicherheitsprodukte und allgemeine Anwendungen für Ihr Labor
Zwei wichtige Elemente des Labormanagements sind Sicherheit und Reinigung. VWR bietet eine umfangreiche Auswahl an Produkten für den Umgang mit verschütteten Flüssigkeiten, darunter das vielseitige Algosol, aber auch Absorptionsgranulate für allgemeine Verschüttungen. Für die allgemeine Ordnung und Sauberkeit bieten wir mit Labwash eine Auswahl an Produkten für manuelles oder maschinelles Spülen sowie IPAsept zur Desinfektion.
In-vitro-Diagnostik
VWR bietet ein umfassendes Sortiment an Zelldiagnostik-Reagenzien, u. a. zur Fixierung, Dehydration und Einbettung in Paraffinwachs. Eine Komplettauswahl von Färbemitteln und Farbstoffen sowie Eindeckmitteln und Immersionsölen ermöglicht die vollständige Visualisierung der Proben.
Mikrobiologie
Unser Mikrobiologie-Portfolio umfasst dehydrierte und gebrauchsfertige Nährmedien für eine Vielzahl von Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen, einschließlich Pharmazeutik, Kosmetik, Lebensmittel, Milchprodukte, Umwelt- und Wasseranalytik.