Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Dokumentation im Reinraum
Für eine lückenlose Aufzeichnung und Archivierung von Daten und Informationen im Reinraum und kritischen Umgebungen steht ein komplettes Sortiment an reinraumgerechtem, kontaminationsminimierendem Material zur Verfügung.
Dokumentation im Reinraum
Reinraum-Notizblöcke und Reinraum-Haftnotizen bestehen aus Reinraum-Papier. Sie sind beidseitig beschreibbar. Wir empfehlen unsere robusten und widerstandsfähigen Schreibplatten für das bequeme Aufschreiben von Notizen in Reinräumen und kontrollierten Produktionsumgebungen.
Spezielle Reinraum-Stifte mit rutschfestem Griff erleichtert das Schreiben mit Reinraum-Handschuhen. Die Farbe (verschiedene Farben erhältlich) der Stifte haftet permanent, auch auf kalten und nassen Oberflächen (z. B. auf Kunststoffbeuteln, Einweg-Laborgeräten) und trocknet schnell.