Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Schutzbrillen
Ob gammabestrahlte, EtO-begaste Einwegbrillen, autoklavierbare oder VHP-sterilisierbare Mehrweg-Schutzbrillen: Unsere Schutz- und Sicherheitsbrillen für Reinräume und kontrollierte Umgebungen passen sich Ihren Anforderungen und Standardbetriebsverfahren an.
Reinraum-Schutzbrillen
Die komfortablen Brillen sind aus leichten und dennoch robusten reinraumkompatiblen Materialien gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Sowohl die autoklavierbaren Reinraum-Brillen als auch die Brillen zum Einmalgebrauch sind beschlagfrei, besitzen optisch korrekte gehärtete Gläser und sind mit einer indirekten Belüftung versehen. Sie sind auch für Brillenträger geeignet und 100% latexfrei.
Für optimale Qualität wurde jede unserer sterilen Einweg-Schutzbrillen einzeln kontrolliert und ist für die medizinische Versorgung, als Teil der persönlichen Schutzausrüstung und alle sonstigen Anwendungen geeignet, wo Sicherheits- oder Schutzbrillen erforderlich sind.