Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Handschuhe und Fingerlinge für den Reinraum
Test Test
Im Reinraum haben Handschuhe und Fingerlinge die Aufgabe, sowohl empfindliche Produkte als auch die Anwender vor Kontaminationen zu schützen.
Handschuhe und Fingerlinge für den Reinraum Wir bieten eine breite Palette von Handschuhen mit unterschiedlichen technischen und funktionalen Merkmalen wie Griffigkeit und Tragekomfort sowie verschiedenen Längen für die individuellen Leistungsanforderungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen.
Die für die ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen sterilen und nicht-sterilen Handschuhe, die sich vor allem für Reinraum - Umgebungen im Life-Science Bereich eignen, bieten extrem hohen Komfort, Festigkeit und ein gutes Tastgefühl. 
Wir empfehlen Ihnen, die Handschuhe stets im praktischen Einsatz zu testen, bevor Sie sich für ein bestimmtes Modell entscheiden.
Empfehlung: Unterziehhandschuhe
Textil-Handschuhe reduzieren die Schweißbildung beim Tragen von sterilen Latex- und Nitril-Reinraum-Handschuhen.
Klebebänder für Ärmel
Zur wirksamen Abdichtung zwischen Handschuh und Ärmel.
basan-Handschuhpläne
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der geeigneten Handschuhe für Ihre Anwendung.