Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
3M™ Comply™ Chemische Indikatoren und Bänder
−15%
3M™ Comply™ Chemische Indikatoren und Bänder
GÜLTIG BIS: 16/11/2018
Sterilitätssicherheit durch 3M™
Eine Reihe von Qulalitätssicherungslösungen für die Überwachung des Dampfsterilisationsprozesses.
  • Chemische Indikatoren, die in Packungen platziert werden
  • Farbveränderung oder bewegliche Anzeigen an der Vorderseite
  • Indikatorband für die Außenseite der Packungen
  • Frei von Blei und Naturkautschuk-Latex
  • Ergänzen Sie Ihre üblichen Ladekontrollindikatoren
  Indikatoren
  Beschreibung VE Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  Steam-Clox Indikatoren
  121 °C – Farbveränderungs-Indikatorpunkte 250 481-3147E  
  144 °C – Farbveränderungs-Indikatorpunkte 250 481-0841E  
  SteriGage Etiketten für Sterilisationsindikatoren für Dampf
  Mit beweglicher Anzeige an der Vorderseite (L×B: 51×19 mm) 500 481-0842E  
  Ohne bewegliche Anzeige an der Vorderseite (L×B: 51×19 mm) 100 481-0843E  
  Mehrparameter, Farbveränderungs-Indikator, Dampf 240 481-0844E  
  Thermalog Integrator, bewegliche Vorderseite, Dampf 250 481-0845E  
  Comply bleifreies Dampfindikatorband
  Länge (mm) Breite (mm) Für den Einsatz mit VE Best.-Nr. Aktionspreis Menge
  55 12 allen Verpackungen 1 Rolle 489-0109E  
  55 18 allen Verpackungen 1 Rolle 817-0118E  
  55 24 allen Verpackungen 1 Rolle 489-0107E  
  55 48 allen Verpackungen 1 Rolle 489-0115E  
  25 274 Einwegverpackungen 1 Rolle 489-0116E