Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Feuchtigkeitsanalyse
Feuchtigkeitsanalyse
VWR bietet eine Auswahl an Infrarot-Wärme-, Halogen-, Metall-, Keramik- oder spiralförmigen Quarzelement-Feuchtebestimmern für Routine- und Präzisionsmessungen.
  • Infraroterwärmung – ohne Glas (MB23), Halogen für schnelle Ergebnisse (MB25), Heizelemente aus Glas oder Aluminium (MA35)
  • Hochpräzisions-Feuchtebestimmer: Halogen (MB35, MB45, MA 100), Keramik oder spiralförmige Quarzelemente mit (MA100 und MA150)
  • Eine Auswahl an geprüften Versionen (OCE) ist für das gesetzliche Messwesen erhältlich.