Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Probenvorbereitung
Probenvorbereitung
Genaue Messergebnisse sind entscheidend. VWR bietet eine große Auswahl an Produkten, von Geräten zum Mischen und Mahlen bis zu automatischen Aufschluss- und Destillationssystemen.
  • Aufschlusseinheiten werden zur Bestimmung von Stickstoff, CSB und Metallspuren in Wasser gemäß den offiziellen Methoden verwendet.
  • Destillationseinheiten werden für die Bestimmung von Stickstoff, Phenol, Gesamtcyanid, Alkohol, Ammonium, Konservierungsmittel und Schwefeldioxid verwendet.
  • Extraktionseinheiten werden in vielen Anwendungen verwendet, z. B. für die Bestimmung von Pestiziden, PCBs, Dioxinen, Phenolen, Halogenen, Ölen und Fetten.