Integrator für Dampfsterilisationsprozesse, Comply™ (SteriGage™)
Lieferant: 3M Medical
481-0842EA 1490 EUR
481-0842 481-0843
Integrator für Dampfsterilisationsprozesse, Comply™ (SteriGage™)
Sterilisationsindikatoren
Dieser integrierte Indikator ermittelt, ob die für die Sterilisation notwendigen Prozessbedingungen in jeder Packung erfüllt wurden. Kann für alle 118-138 °C (245-280 °F) Dampf-Sterilisationsprozesse verwendet werden.
  • Die Migration der Tinte ermöglicht ein leicht ablesbares „accept“ oder „reject“ Ergebnis
  • Die chemischen Integratoren 3M™ Comply™ SteriGage™ 1243A, 1243B können für alle 118-138 °C (245-280 °F) Dampf-Sterilisationsprozesse verwendet werden.
  • Der Integrator ist so konzipiert dass er mit der Leistung eines BI bei 3 Zeit/Temperatur-Verhältnissen* korreliert.
  • Fünf Jahre haltbar
Die 3M™ Comply™ SteriGage™ Integratoren dienen als interne Packungsüberwachung und bieten die sofortige und präzise Überprüfung von Sterilisationsprozessen und -konditionen in jedem einzelnen Paket. Kann in allen Dampfsterilisatoren verwendet werden.
Standards: Die Kitemark-Lizenz der British Standards Institution (BSI) bestätigt die Einhaltung von ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2014 Typ 5 (Kategorie 5) für Integrierte Indikatoren
Bitte beachten *Die angegebenen Werte stehen im Vergleich zu einer 1 x 106 Sporenpopulation des Geobacillus stearothermophilus mit einem D-Wert von 1.6 Minuten bei 121 ˚C und einem z-Wert von 10.0 ˚C.