Matrix hoch konzentriert (HC), Corning® Matrigel®
Lieferant: Corning
Corning®
734-1402EA 737.01 EUR
734-1402 734-0273 734-1441
Matrix hoch konzentriert (HC), Corning® Matrigel®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Corning® Matrigel® Matrix High Concentration (HC) ist für in vivo-Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Proteinkonzentration das Tumorwachstum fördert. Außerdem bewahrt der Corning® Matrigel® Matrix Pfropf durch die hohe Proteinkonzentration nach subkutanen Injektionen bei Mäusen seine Integrität. So können die injizierten Tumorzellen und/oder angiogenen Verbindungen für die in situ-Analyse und/oder spätere Exzision leicht lokalisiert werden. Anwendungsgebiete: in vivo-Angiogenesestudien und Förderung des Tumorwachstums bei Nacktmäusen.
  • Typische Proteinkonzentration: 18-22 mg/ml
  • Chargenspezifisches Spezifikationsblatt im Lieferumfang enthalten
  • Getestet auf Fähigkeit, Neuritauswüchse von Hühnerspinalganglionzellen zu fördern, schnell zu gelieren und seine Form im Kulturnährmedium über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C beizubehalten
  • Frei von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
  • Endotoxin-getestet über LAL-Assay
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Application
• Cell Growth and Differentiation
• Metabolism/Toxicology Studies
• Invasion Assays
• In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays
• In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in Immunosuppressed Mice
Preparation and Storage
Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws
Note: For research use only. Not intended for diagnostic or therapeutic procedures.
When warmed, the solution polymerizes to produce a biologically active matrix material resembling the mammalian cellular basement membrane. It is ideal for use with in vitro cell cultures of a broad range of cell types, including both primary and stem cell applications.