Flaschen, Enghals, quadratisch, PET, mit manipulationssicherem Verschluss
Lieferant: Bürkle
BURK0370-0125EA 1.86 EUR
BURK0370-0125 BURK0370-0500 BURK0370-0250 BURK0370-1000
Flaschen, Enghals, quadratisch, PET, mit manipulationssicherem Verschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PET, kristallklar.
  • Kappe schließt absolut dicht
  • Für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet
  • Steril
  • Manipulationssicherer Verschluss
  • Eingegossene, erhabene Graduierungen