Flaschen, Weithals, HDPE, rund, verschließbar, mit Schraubverschluss und Versiegelungsöse
Lieferant: Bürkle
BURK0322-0500EA 3.27 EUR
BURK0322-0500 BURK0322-1000 BURK0322-2000 BURK0322-0250
Flaschen, Weithals, HDPE, rund, verschließbar, mit Schraubverschluss und Versiegelungsöse
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Einfaches Befüllen durch weite Öffnung
  • Kappe absolut dicht schließend
  • Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln
Stabile Flasche mit Versiegelungsöse am Schraubverschluss und an der Flasche. Besonders zum Versenden von Proben geeignet. Siegel ermöglichen verbesserte authentische Proben.