Photometer, Spectroquant® NOVA 60A
Lieferant: Merck
Spectroquant®
1.09752.0001EA 4710 EUR
1.09752.0001
Photometer, Spectroquant® NOVA 60A
Spektrophotometer und Spektrometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das Spectroquant NOVA 60A ist für die Routineanalyse aller Wassertypen konzipiert und eignet sich für den Einsatz von gebrauchsfertigen Küvettentests sowie für kostengünstige Reagenzientests.
  • Barcode-Lesegerät für alle Spectroquant® Tests (automatische Auswahl der Methode und anschließende Wiedergabe der Ergebnisse)
  • Integrierte QS/QK-Prüfungen – Drei Modi: Kontrolle des Instruments, der Methode und des Probenvolumens
Geeignet für einige kritische Tests Messung auf ppb-Konzentrationen, z. B. für Cyanid.