Kolorimeter, Spectroquant® Multy
Lieferant: Merck
1.73630.0001EA 1450 EUR
MERC1.73630.0001
Kolorimeter, Spectroquant® Multy
Das Spectroquant® Multy Kolorimeter ermöglicht den einfachen Einstieg in die photometrische Wasseranalytik. Das Gerät ist für die Verwendung von über 130 Spectroquant® Reagenzien- und Küvettentests vorprogrammiert und deckt alle wichtigen Parameter der Abwasser- und Trinkwasseranalytik ab, wie z.B. CSB, Gesamtstickstoff, Gesamt-Phosphor und viele andere. Auch Spuren von Cyanid, Arsen, Cadmium und weiteren Stoffen können sehr präzise gemessen werden. Die breite Palette an einfach zu handhabenden Spectroquant® Testsätzen bietet eine optimale Lösung für jeden Anwender. Durch die Möglichkeit von Akku- und Netzbetrieb kann das Kolorimeter sowohl im Labor als auch vor Ort eingesetzt werden. Die Methoden können kostenlos über das Internet aktualisiert werden.
  • Einfach in der Anwendung
  • Wasserdichtes Instrument (nicht während des Aufladens)
  • Robuste Konstruktion für den Einsatz vor Ort oder im Labor
  • Aufladen des Akkus während der Benutzung des Geräts mittels eines integrierten Ladegeräts
Verwendbare Testsätze: siehe Tabelle „Testsätze für alle Spectroquant® Photometer“.
Lieferumfang: Multy Colorimeter, Koffer, Adapter für 16-mm-Rundküvetten, Deckel für Adapter, sieben Akkus, Lithiumbatterie (zur Sicherstellung der Datenspeicherung), Schnittstellenkabel zum Anschluss an einen PC, 3×16-mm-Rundküvetten, 3×24-mm-Rundküvetten.