Kälteschutzhandschuhe, Cryo-Gloves® / Cryo-Industrial®
Lieferant: Tempshield
Cryo-Gloves® Cryo-Industrial®
112-2704EA 220 EUR
112-2704 112-2711 112-1950 112-1949 112-2706 112-9002 112-0530 112-1921 112-2701 112-2710 112-2700 112-2717 112-0343 112-1930 112-2716 112-2722 112-2723 112-2708 112-2719 112-1947 112-1953 112-2714 112-2713 112-2715 112-2718 112-1948 112-2702 112-0531 112-2712 112-2709 112-1944 112-2721 112-2720 112-0529 112-9001 112-2724 112-9000 112-0528 112-2707 112-2703
Kälteschutzhandschuhe, Cryo-Gloves® / Cryo-Industrial®
Handschuhe
Die handspezifischen Handschuhe schützen Hände und Arme vor Gefahren bei Arbeiten im Tiefkühlbereich bis –196 °C. Leicht, atmungsaktiv und bequem. Sie bieten Schutz vor Spritzern und bei tiefen Temperaturen, sind aber nicht zum Eintauchen in kryogene Flüssigkeiten geeignet.
  • Halten Hände und Arme warm und behalten ihre Flexibilität auch nach längerem Gebrauch in kryogenen Atmosphären
  • Cryo-Gloves® ermöglichen ausreichende Beweglichkeit für den Umgang mit kleinen Objekten und Kontrollelementen
  • Innenstulpen (mit Ausnahme der handgelenklangen Modelle) bestehen aus einem einschichtigen Isolationsmaterial, einem Vliesstützgewebe und einem Innenfutter aus Nylon-Taft
  • Handgelenklange Modelle verfügen über Strickmanschetten, alle anderen Modelle über Stulpen
  • Genähte Produkte
Cryo-Gloves® werden in drei Ausführungen angeboten:
Wasserabweisend: Diese Handschuhe bestehen aus einer Außenhülle aus Nylon-Taslan®, einer flüssigkeitsdichten, atmungsaktiven Innenmembran und einem dreilagigen, wärmegedämmten Innenhandschuh (synthetisches Spinnvlies-Isoliermaterial + Innenfutter).
Wasserdicht: Diese Handschuhe entsprechen vom Aufbau her den wasserabweisenden Handschuhen, verfügen jedoch zusätzlich über ein nahtloses, atmungsaktives und wasserdichtes Innenfutter.
Cryo-Industrial®: Diese abriebfesten Handschuhe bestehen aus einer Außenschale aus Nylon Cordura® mit einer flüssigkeitsdichten, atmungsaktiven Membran auf der Innenseite und einem dreilagigen, wärmegedämmten Innenhandschuh (synthetisches Spinnvlies-Isoliermaterial + Innenfutter). Die Handfläche der Außenhülle ist ein Nylon-Cordura®-Substrat, das mit einer Neopren-/Polymer-Verbindung imprägniert ist.
EN 388, EN 511, Kat. III
Standards: EN 388, EN 511, Kat. III