Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Lieferant: DuPont
PBCHF5SBU00/M
113-8368EA 276 EUR
113-8368
Overalls, ProShield® 20, Modell CHF5
Einweg-Kleidung
Diese Overalls aus SMS-Material können, je nach Toxizität und den Expositionsbedingungen, zum Schutz gegen Partikel (Typ 5) sowie geringfügige Spritzer und Sprühnebel (Typ 6) getragen werden. Sie eignen sich gut zum Schutz vor Verschmutzungen bei leichten Arbeiten.
  • Nylon zipper with flap
  • Elasticated 2-piece hood, waist, wrists, and ankles
  • Stitched external seams
  • Anti-static treatment (EN 1149-5) - on inside in blue and on both sides in white
Farbe: Weiß oder blau
Gewicht: 43 g/m²
These overalls are particularly suitable for sanitation and maintenance work. To be used for exposure to dirt, non toxic dust, and for short-term protection from liquid splashes only. The overalls have a front zip with flap and are elasticated at the hood, waist, wrists, and ankles.
Density: 62 g/m²
Colour: White or blue
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Standards: (EU) 2016/425, Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Kat. III.
Bitte beachten Non woven polypropylene SMS
Comfortable, light and flexible
Anti-static