LiteCom Plus Headset, Peltor™
Lieferant: 3M
Peltor™
111-2497EA 1630 EUR
111-2497
LiteCom Plus Headset, Peltor™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Sound Management
Das Peltor™ LiteCom Plus Headset ist ein robuster Gehörschutz mit eingebautem analogem Zwei-Wege-Funkgerät, lärmunterdrückendem dynamischem Mikrofon und niveauabhängiger Funktion für Umgebungsgeräusche.
  • Gehörschutz mit eingebautem analogem Zwei-Wege-Funkgerät
  • Acht Kanäle und 121 Unterkanäle
  • Niveauabhängige Technologie trägt dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation zu verbessern
  • Lärmunterdrückendes dynamisches Mikrofon bietet sprachgesteuertes Senden (VOX) für freihändiges Arbeiten
  • Externer Audioeingang ermöglicht den Anschluss eines mobilen Geräts oder eines anderen Zwei-Wege-Funkgeräts
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 20 Stunden Betriebszeit
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriestatusanzeige
  • Kopfbügel-Modell
  • Kommunikation auf acht Kanälen im PMR-Band (446-MHz-Band)
  • Sorgt für eine effektive Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
Das LiteCom Plus Headset ist mit einem eingebauten analogen Zwei-Wege-Funkgerät ausgestattet und in PMR-Ausführungen mit acht oder 69 Kanälen und jeweils 121 Unterkanälen erhältlich. Es ermöglicht so eine noch effektivere Kommunikation in lauten Umgebungen. Das lärmunterdrückende dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuertes Senden (VOX) für freihändiges Arbeiten, und ein externer Audioeingang ermöglicht den Anschluss eines mobilen Geräts oder eines anderen Zwei-Wege-Funkgeräts.
In anspruchsvollen Einsatzbereichen ändert sich der Lärmpegel ständig. Wenn die Umgebung ruhiger wird, kann einfach die Umgebungshörfunktion aufgedreht werden, um das Situationsbewusstsein zu verbessern und das Unterhalten mit Kollegen in der Nähe zu ermöglichen. Wenn der schädliche Lärm zurückkehrt, schaltet sich die schallpegelabhängige Technologie ein, um das Gehör des Trägers wieder zu schützen. Litecom Plus Headsets haben eine klare Batteriestatusanzeige und eine automatische Abschaltfunktion zum Energiesparen.
SNR: 34 dB
Gewicht: 464 g