Etikettendrucker, M611
Lieferant: Brady
116-0821EA 745 EUR
116-0852 116-0822 116-0821
Etikettendrucker, M611
Drucker Label Printers
Der tragbare Drucker M611 lässt sich über ein Smartphone bedienen und eignet sich in Kombination mit der Brady Workstation-App „Express-Etiketten“ zur Kennzeichnung von Kabeln, Komponenten und Laborproben sowie zur komplexen Kennzeichnung im elektrischen Bereich und in der Sprach- und Datenkommunikation.
  • Automatischer Schneider
  • Einfarbig
  • Barcode-Tauglichkeit durch Software
Mithilfe eines Smartphones können Sie ganz einfach 1D- und 2D-Codes sowie Barcodes erstellen, Daten serialisieren und eine umfassende Bildbibliothek nutzen. Außerdem können Sie Text, Zeitstempel und sogar Daten aus der Cloud in ein komplexes Etikett integrieren, das sich in wenigen Schritten gestalten lässt. Die Express-App bietet umfassende Etikettengestaltungsfunktionen für jedes Smartphone. Sie bietet auch Assistenten, mit denen Sie Kennzeichnungsetiketten für bestimmte Zwecke schnell und einfach gestalten können.
Zu den Anwendungen gehören: Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern; Leitungs- und Kabelkennzeichnung; Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten; Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation sowie visuelle Ausrüstung; Kennzeichnung im elektrischen Bereich; allgemeine und industrielle Kennzeichnung; Laborkennzeichnung; Kennzeichnung von Bedienfeldern; Typen- und Namensschilder
Passende Materialien: FreezerBondz Polyester; wärmeschrumpfender Schrumpfschlauch aus Polyolefin; hitzebeständiger Schrumpfschlauch aus Polyvinylidenfluorid; metallisierter Polyester; metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat; Nylongewebe; Papier; Papier mit Polyester-Schutzlaminat; Polyester; Polyester-Anhänger; Polyester mit Polyethylenschaum-Laminat; Polyethylen-Anhänger; Polyimid; Polypropylen; Polypropylen-Anhänger; Polyvinylfluorid; stabiles Einsteckschild; selbstlaminierender Polyester; selbstlaminierendes Vinyl; spannungsableitender Polyester; fälschungssicherer, metallisierter Polyester; fälschungssicherer Polyester; fälschungssicheres, metallisiertes Vinyl; manipulationssicheres Vinyl; thermoplastisches Polyether-Polyurethan; Vinyl; Vinylgewebe; Vinyl-Anhänger.
Sprachen: Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Lieferumfang: Der Drucker wird in einem Pappkarton mit USB-Kabel, Kurzanleitung, AC-Netzkabel, USB-Stick mit Produktinformationen und Windows-Treiber, Handschlaufe, Brady Workstation Basic Suite oder Brady Workstation Suite für die Laborkennzeichnung, einer Rolle PTL-97-488 und einem Farbband M61-R4310 geliefert.