Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971
Lieferant: 3M
MMMA971-WHEA 216 EUR
MMMA971-WH
Extra Starkes Bodenmarkierungsband 971
3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsband 971 besteht aus einer Schicht aus Polylactide (PLA) mit einem Kautschuk-Klebstoff. Die robuste und dicke PLA-Schicht hält der Beanspruchung durch Gabelstaplerverkehr und Verschieben von Paletten stand. Dieses lange haltbare Klebeband ist speziell für Bodenmarkierungen entwickelt worden und es kann auch nach langjähriger Nutzung in einem Stück vom Boden abgezogen werden.
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Hält der Beanspruchung durch Gabelstaplerverkehr stand
  • Signalstarke Farben für hohe Sichtbarkeit
  • Beständig gegen Feuchtigkeit und viele gängige Chemikalien
  • Es haftet bei Kontakt und verrutscht nicht
  • Rückstandsfrei entfernbar, ohne Einsatz von Lösemitteln oder aufwändiges Abkratzen.
  • In vielen Farben für verschiedenste Anwendungen erhältlich
  • Empfohlener Temperaturbereich: 4 bis 49 °C
3M™ Extra starkes Bodenmarkierungsband 971 wurde speziell für Bereiche mit härtesten Beanspruchungen entwickelt. Setzt auf Flächen mit konstantem Staplerverkehr und häufigem Palettenverschub weiterhin deutliche Zeichen. Die dicke und robuste Oberseite des Klebebandes bleibt haften – kein Abheben, Lösen und Reißen. Der Kautschuk-Klebstoff ermöglicht eine starke Verbindung mit Böden, lässt es sich selbst nach längerer Verwendung wieder schnell und sauber entfernen. Dieses Klebeband hat einen leicht entfernbaren Schutzstreifen. So kann man es vor dem Ankleben noch leicht positionieren. Das Trägermaterial aus Polyactide (PLA) wird aus einem pflanzlichen Material hergestellt wodurch dieses Klebeband umweltfreundlicher als viele andere ist. Dieses Bodenmarkierungsband ist ideal für die Anwendung der 5S-Methodik.
Maximale Dicke ohne Schutzstreifen: 0,84 mm
Reißdehnung: 190%