Drucken
COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette
Lieferant: SURESCREEN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
720-2967EA 184 EUR
720-2967
COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette
Klinische Diagnosesysteme
Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern (IgG und IgM) gegen SARSCoV-2 in Vollblut, Serum oder Plasma.
Vorgesehene verwendung:
Die COVID-19 IgG/IgM Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von IgG- und IgMAntikörpern gegen SARS-CoV-2 in menschlichem Vollblut, Serum oder Plasma zur Unterstützung bei der Diagnose von Primär- und Sekundärinfektionen mit SARS-COV-2.
Standards: Entsprechende CE-IVD-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit EU-Verordnungen.
Bitte beachten Nicht zur Eigenanwendung bestimmt. Der Test ist ausschließlich für die Anwendung in der professionellen In-vitro-Diagnostik vorgesehen (kann nur von medizinischem Fachpersonal und Laboratorien angewendet werden).