Avantor SterilEnz®-II/EC: Endkappen aus Polypropylen mit Vordichtung
Lieferant: Avantor Fluid Handling
PAWBSTZ-EC-150-10EA 129 EUR
PAWBSTZ-EC-150-10 PAWBGTZ-EC-150-10 PAWBSTZ-EC-150-01
Avantor SterilEnz®-II/EC: Endkappen aus Polypropylen mit Vordichtung
Fittings und Verbinder
SterilEnz®-II/EC PP-Endkappen sind die einzigen Endkappen, die mit einer medizinischen Silikondichtung ausgestattet sind, die bereits an der Anschlussfläche angebracht ist. Diese Funktion verhindert, dass Bediener die Dichtungen während der Montage falsch ausrichten oder fallen lassen. SterilEnz®-II/EC-Kappen funktionieren auch mit jeder Standard-Flanschdichtung. Entfernen Sie einfach die vormontierte Dichtung (kein Werkzeug erforderlich) und installieren Sie Ihre eigene.
  • Standard-Hygiene-Klemmverschraubung gemäß ASME BPE-Spezifikationen
  • Zertifiziert frei von jeglichen tierischen Bestandteilen oder Prozessen
  • Gammastabil, zur Verwendung in bestrahlten Einwegsystemen, 50 kGy
  • Autoklavierbar bei 123 °C für 30 Minuten
Vormontierte Dichtungen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und werden zusammen mit der Armatur entsorgt. Daher entfallen Reinigungsvalidierungen und mögliche Probleme durch Kreuzkontamination. Die eingebaute Dichtung spart Zeit und Geld und macht die Vorbereitung der Dichtung durch den Endbenutzer überflüssig. Eine leicht zu haltende Lasche an der Armatur ermöglicht eine einfache Montage. Diese Dichtungen können vom Bediener während der Montage nicht falsch ausgerichtet oder fallen gelassen werden. Diese Funktion eliminiert Lecks und potenzielle Kontaminationsprobleme.
SterilEnz®-II/EC-Endkappen werden mit einer platingehärteten Silikondichtung in medizinischer Qualität geliefert, die mechanisch an der Anschlussfläche befestigt ist. SterilEnz®-II/EC-Endkappen bestehen aus robustem, inertem PP und eignen sich sowohl für Autoklavieren als auch für Gammabestrahlung. Die Kappen enthalten kein Material tierischen Ursprungs. SterilEnz®-II/EC-Endkappen sind in Hygieneflanschausführungen im Stil 1"/1,5" erhältlich.
Standards: Materialien gemäß Klasse VI. Zertifikate inbegriffen.
USP <88>: Klasse VI biologischer Reaktivitätstest in vivo.
USP
USP <87>: Zytotoxizität, MEM-Elution, in vitro.
USP <661>: Physikalisch-chemischer Test für Kunststoffe.
USP <1207>: Sterile Produktverpackung - Bewertung der Integrität der Schlauchnippel durch mikrobielles Eintauchen.
ASTM F756-00 : Hämolyse von Kaninchenblutzellen
SterilEnz®-II/EC sind ADCF-zertifiziert (frei von tierischen Bestandteilen).
Verpackung: Gammabestrahlte Endkappen sind einzeln in doppelten Polybeuteln verpackt.