Membranfilter, PTFE, TE-Sortiment, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
516-5022EA 339 EUR
516-5022 516-5023 514-3113 514-0384 514-3124 514-3134 514-3123 514-3114 514-3142 514-3133 514-3122 514-3144 514-3132 514-3143 516-5024
Membranfilter, PTFE, TE-Sortiment, Whatman™
Filter Membranfilter
Hydrophobe PTFE-Membranfilter sind chemisch stabil und inert, sodass sie für den Einsatz mit aggressiven, organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Alkalien geeignet sind.