Einhängethermostate, CORIO™ C, CD und CP
Lieferant: Julabo
CORIO™
461-0892EA 978 EUR
461-0892 JULA9013000 461-0887
Einhängethermostate, CORIO™ C, CD und CP
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Thermostatische Regler
Lieferumfang: Wird mit Badklammer für runde oder rechteckige Badgefäße (die in wenigen einfachen Schritten auch in eine Halterung für Laborstative verwandelt werden kann) geliefert. Zudem ist ein breites Sortiment an optionalen Zubehörartikeln, wie Gestelle, Badabdeckungen, Schläuche, Adapter und das optionale Pumpenset, erhältlich.
Standards: C-Modelle entsprechen Klasse I (NFL), CD/CP-Modelle entsprechen Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1.