Micro-volume spectrophotometer, Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
NanoDrop™
732-2980EA 0 EUR
732-2980 732-2885
Micro-volume spectrophotometer, Thermo Scientific™ NanoDrop™ Lite
Spektrophotometer und Photometer Biophotometer
NanoDrop Lite ist ein platzsparendes Standalone-Spektralphotometer für hochpräzise Messungen der Konzentration von DNA, RNA und Proteinen im Mikrovolumen-Bereich.
  • Verwendung der NanoDrop Mikrovolumen-Technologie für die Probenahme
  • Äußerst kompaktes Gerät mit integrierter Steuerung und Software – Kein Computer erforderlich
  • Optional anschließbarer Etikettendrucker für Proben und Laborunterlagen
  • Intuitive Bediensoftware zur Konzentrationsbestimmung
  • Geringster Platzbedarf durch Integration der Steuereinheit