Oberflächenreiniger für Edelstahl
Lieferant: 3M
MMMAEDEL600EA 24.7 EUR
MMMAEDEL600
Oberflächenreiniger für Edelstahl
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Sprühreiniger für Edelstahl, kann aber auch für eine Reihe von Oberflächen wie Chrom, Messing, Aluminium, eloxierte Metallflächen, Kunststoff und Email verwendet werden. Reinigt und schützt Edelstahl-Oberflächen in einem Schritt, verhindert Oxidation und Fingerabdrücke.