Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Prosat® Sterile™, PP
Lieferant: Contec
PROSAT® Sterile™
CONTPS-840IREA 559 EUR
CONTPS-840IR 115-0487 115-1867
Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Prosat® Sterile™, PP
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Meltblown-PP-Wischtücher sind mit einer Mischung aus 70% Isopropylalkohol und 30% deionisiertem Wasser getränkt und gammasterilisiert.
  • Validated sterile per gamma irradiation
  • Meltblown polypropylene fabric is exceptionally clean and free from additives
  • Low in particles and fibre so ideal for product contact areas
  • Microsized filaments provide exceptional particle removal
  • Especially suitable for the metered release of 70% alcohol
  • Reduce VOC emissions and solvent use
  • Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
The meltblown polypropylene wipes provide a consistent release of solvent to thoroughly remove surface contaminants in critical environments. Pre-saturated wipes ensure consistent saturation of each wipe independent of operator. They can increase solvent control and accountability as well as reduce VOC emissions.